  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Monoacylglycerol Lipase Antibodies
          OriGene
          MGLL Monoclonal Antibody (OTI1A1), TrueMAB™
          View all (18) Monoacylglycerol Lipase antibodies
          Tech Support
          Cite MGLL Monoclonal Antibody (OTI1A1), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          MGLL Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MGLL Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          MGLL Antibody (TA502887S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded Adenocarcinoma of Human ovary tissue using anti-MGLL mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 10mM citric buffer, pH6.0, 100°C for 10min, TA502887) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MGLL Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MGLL Antibody in Western Blot (WB)
          MGLL Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MGLL Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MGLL Monoclonal Antibody (OTI1A1), TrueMAB™
          Product Details
          TA502887S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1A1
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human MGLL produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.64 mg/mL
          Amount
          19.2 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Monoglyceride lipase functions together with hormone-sensitive lipase to hydrolyze intracellular triglyceride stores in adipocytes and other cells to fatty acids and glycerol. MGLL may also complement lipoprotein lipase in completing hydrolysis of monoglycerides resulting from degradation of lipoprotein triglycerides.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: HU-K5; Lysophospholipase homolog; Lysophospholipase-like; MAGL; MGL; MGLL; Monoacylglycerol lipase; Monoglyceride lipase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: HU-K5; HUK5; MAGL; MGL; MGLL
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q99685
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 11343
          View more View less
          Function(s)
          lysophospholipase activity protein binding hydrolase activity protein homodimerization activity acylglycerol lipase activity carboxylic ester hydrolase activity
          Process(es)
          lipid metabolic process fatty acid metabolic process fatty acid biosynthetic process inflammatory response regulation of signal transduction lipid catabolic process arachidonic acid metabolic process triglyceride catabolic process acylglycerol catabolic process regulation of inflammatory response regulation of sensory perception of pain monoacylglycerol catabolic process regulation of endocannabinoid signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline