  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • LNK Antibodies
          OriGene
          SH2B3 Monoclonal Antibody (OTI2C9), TrueMAB™
          View all (10) LNK antibodies
          Tech Support
          Cite SH2B3 Monoclonal Antibody (OTI2C9), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          SH2B3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SH2B3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          SH2B3 Antibody (TA502933S) in ICC/IF
          Anti-SH2B3 mouse monoclonal antibody (TA502933) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY SH2B3(RC218359). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SH2B3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SH2B3 Antibody in Western Blot (WB)
          SH2B3 Antibody in Western Blot (WB)
          SH2B3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SH2B3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SH2B3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SH2B3 Monoclonal Antibody (OTI2C9), TrueMAB™
          Product Details
          TA502933S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2C9
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human SH2B3 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          24 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          This gene encodes a member of the SH2B adaptor family of proteins, which are involved in a range of signaling activities by growth factor and cytokine receptors. The encoded protein is a key negative regulator of cytokine signaling and plays a critical role in hematopoiesis. Mutations in this gene have been associated with susceptibility to celiac disease type 13 and susceptibility to insulin-dependent diabetes mellitus.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Lymphocyte adapter protein; Lymphocyte-specific adapter protein Lnk; SH2B adapter protein 3; Signal transduction protein Lnk; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: IDDM20; LNK; SH2B3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UQQ2
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10019
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase adaptor activity stem cell factor receptor binding protein binding receptor signaling complex scaffold activity signaling adaptor activity protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          neutrophil homeostasis myeloid cell homeostasis signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway negative regulation of cell proliferation hemopoiesis embryonic hemopoiesis intracellular signal transduction monocyte homeostasis megakaryocyte development cellular response to interleukin-3 thrombopoietin-mediated signaling pathway negative regulation of MAPK cascade negative regulation of JAK-STAT cascade erythrocyte development negative regulation of protein kinase B signaling hematopoietic stem cell differentiation negative regulation of response to cytokine stimulus myeloid cell development negative regulation of chemokine-mediated signaling pathway negative regulation of platelet aggregation negative regulation of Kit signaling pathway negative regulation of receptor signaling pathway via STAT cellular response to chemokine
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline