  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • SOCS3 Antibodies
          OriGene
          SOCS3 Monoclonal Antibody (OTI3D3), TrueMAB™
          1 Reference
          View all (19) SOCS3 antibodies
          Tech Support
          Cite SOCS3 Monoclonal Antibody (OTI3D3), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          SOCS3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SOCS3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          SOCS3 Antibody (TA502991S) in ICC/IF
          Anti-SOCS3 mouse monoclonal antibody (TA502991) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY SOCS3(RC209305). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SOCS3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOCS3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOCS3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOCS3 Antibody in Western Blot (WB)
          SOCS3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SOCS3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SOCS3 Monoclonal Antibody (OTI3D3), TrueMAB™
          Product Details
          TA502991S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI3D3
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human SOCS3 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5-1 mg/mL
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Accumulating evidence demonstrates that cytokine receptor signaling is negatively regulated by a family of Src homology 2 domain-containing adaptor molecules Termed SOCS (Suppressor of Cytokine Signaling). To date, there are eight members of SOCS family have been recognized, they are SOCS-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and CIS. Structurally the SOCS proteins are composed of an N-terminal region of variable length and amino acid composition, a central SH2 domain, and a previously unrecognized C-terminal motif that we have called the SOCS box. The SOCS proteins appear to form part of a classical negative feed back loop that regulates cytokine signal transduction via a STAT-induced transcriptional mechanism. Transcription of each of the SOCS genes occurs rapidly in vitro and in vivo in response to cytokines, and once produced, the various members of the SOCS family appear to inhibit signaling in different ways.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CIS-3; Cytokine-inducible SH2 protein 3; MGC71791; SOCS-3; SOCS3; SSI-3; STAT-induced STAT inhibitor 3; Suppressor of cytokine signaling 3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ATOD4; CIS3; Cish3; SOCS-3; SOCS3; SSI-3; SSI3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O14543
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9021
          View more View less
          Function(s)
          phosphotyrosine binding protein kinase inhibitor activity cytokine receptor binding protein binding protein tyrosine kinase inhibitor activity miRNA binding
          Process(es)
          signal transduction JAK-STAT cascade negative regulation of signal transduction protein ubiquitination cytokine-mediated signaling pathway cell differentiation intracellular signal transduction negative regulation of apoptotic process positive regulation of cell differentiation negative regulation of JAK-STAT cascade negative regulation of insulin receptor signaling pathway negative regulation of inflammatory response branching involved in labyrinthine layer morphogenesis placenta blood vessel development interleukin-6-mediated signaling pathway T-helper 17 cell lineage commitment cellular response to interleukin-17 cellular response to leukemia inhibitory factor
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline