  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • AP2M1 Antibodies
          OriGene
          AP2M1 Monoclonal Antibody (OTI2D10), TrueMAB™
          View all (23) AP2M1 antibodies
          Tech Support
          Cite AP2M1 Monoclonal Antibody (OTI2D10), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          AP2M1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          AP2M1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          AP2M1 Antibody (TA503028S) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY AP2M1 (RC201377, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-AP2M1. Positive lysates LY422484 (100 µg) and LC422484 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          AP2M1 Antibody in Western Blot (WB)
          AP2M1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          AP2M1 Monoclonal Antibody (OTI2D10), TrueMAB™
          Product Details
          TA503028S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2D10
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 97-383 of human AP2M1 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The heterotetrameric coat assembly protein complex, also known as the adaptor-related protein complex 2 (AP-2), belongs to the adaptor complexes medium subunits family. The mu 1 subunit of the AP-2 complex (AP2M1) is required for the activity of a vacuolar ATPase, which is responsible for proton pumping occurring in the acidification of endosomes and lysosomes. AP2M1 has also been shown to associate with the HIV-1 protein Nef, suggesting that Nef may use AP-2 complex to enhance the rate of endocytosis of both CD4 and class I MHC. AP2M1 may also play an important role in regulating the intracellular trafficking and function of cytotoxic T-lymphocyte associated (CTLA)-4 protein. At least two isoforms of AP2M1 are known to exist.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Adaptin-mu2; Adaptor protein complex AP-2 subunit mu; adaptor related protein complex 2 mu 1 subunit; Adaptor-related protein complex 2 subunit mu; AP-2 complex subunit mu; AP-2 mu 2 chain; AP-2 mu chain; clathrin adaptor complex AP2, mu subunit; clathrin assembly protein complex 2 medium chain; Clathrin assembly protein complex 2 mu medium chain; clathrin coat adaptor protein AP50; Clathrin coat assembly protein AP50; Clathrin coat-associated protein AP50; clathrin-associated/assembly/adaptor protein, medium 1; HA2 50 kDA subunit; KIAA0109; Plasma membrane adaptor AP-2 50 kDa protein; plasma membrane adaptor AP-2 50kDA protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AP2M1; AP50; CLAPM1; KIAA0109; MRD60; mu2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q96CW1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1173
          View more View less
          Function(s)
          signal sequence binding protein binding lipid binding clathrin adaptor activity ion channel binding low-density lipoprotein particle receptor binding disordered domain specific binding
          Process(es)
          positive regulation of receptor internalization intracellular protein transport endocytosis membrane budding protein transport vesicle-mediated transport receptor internalization synaptic vesicle endocytosis protein-containing complex assembly clathrin-mediated endocytosis regulation of vesicle size postsynaptic neurotransmitter receptor internalization vesicle-mediated transport in synapse positive regulation of synaptic vesicle endocytosis negative regulation of protein localization to plasma membrane
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline