  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • FABP2 Antibodies
          OriGene
          FABP2 Monoclonal Antibody (OTI2C4), TrueMAB™
          View all (29) FABP2 antibodies
          Tech Support
          Cite FABP2 Monoclonal Antibody (OTI2C4), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          FABP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FABP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          FABP2 Antibody (TA503574S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human pancreas tissue within the normal limits using anti-FABP2 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 10mM citric buffer, pH6.0, 100°C for 10min, TA503574) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          FABP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FABP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FABP2 Antibody in Western Blot (WB)
          FABP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FABP2 Monoclonal Antibody (OTI2C4), TrueMAB™
          Product Details
          TA503574S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2C4
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human FABP2 produced in HEK293T cell.
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.34 mg/mL
          Amount
          10.2 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The FABP2 gene encodes the intestinal fatty acid-binding protein 2 (I-FABP), which plays a significant role in lipid metabolism by facilitating the transport and intracellular trafficking of long-chain fatty acids in enterocytes, the absorptive cells in the intestine. FABP2 is involved in the uptake, metabolism, and transfer of fatty acids across cellular membranes, contributing to digestion and absorption processes in the intestine. This protein is crucial for efficient lipid metabolism, influencing fatty acid oxidation, and energy balance. Variations in the FABP2 gene have been associated with metabolic traits, such as insulin sensitivity, lipid profiles, and obesity, suggesting its impact on metabolic health. FABP2's function in intestinal lipid absorption and metabolism makes it a subject of interest in studies related to dietary effects on health and the development of metabolic disorders. Understanding FABP2's role is essential for insights into nutritional influences on health and possible therapeutic targets for metabolic diseases.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: fatty acid binding protein 2, intestinal; Fatty acid-binding protein 2; Fatty acid-binding protein, intestinal; I-FABP; Intestinal-type fatty acid-binding protein; MGC133132
          View more View less
          Gene Aliases: FABP2; FABPI; I-FABP
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P12104
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2169
          View more View less
          Function(s)
          long-chain fatty acid transporter activity fatty acid binding protein binding lipid binding long-chain fatty acid binding
          Process(es)
          fatty acid metabolic process fatty acid transport long-chain fatty acid transport intestinal absorption intestinal lipid absorption
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline