  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CDKN3 Antibodies
          OriGene
          CDKN3 Monoclonal Antibody (OTI2E11), TrueMAB™
          View all (9) CDKN3 antibodies
          Tech Support
          Cite CDKN3 Monoclonal Antibody (OTI2E11), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (10)
          CDKN3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CDKN3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 10
          CDKN3 Antibody (TA503580S) in ICC/IF
          Anti-CDKN3 mouse monoclonal antibody (TA503580) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY CDKN3(RC213080). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CDKN3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CDKN3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDKN3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDKN3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDKN3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDKN3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDKN3 Antibody in Western Blot (WB)
          CDKN3 Antibody in Western Blot (WB)
          CDKN3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CDKN3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CDKN3 Monoclonal Antibody (OTI2E11), TrueMAB™
          Product Details
          TA503580S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2E11
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human CDKN3 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.56 mg/mL
          Amount
          16.8 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The protein encoded by this gene belongs to the dual specificity protein phosphatase family. It was identified as a cyclin-dependent kinase inhibitor, and has been shown to interact with, and dephosphorylate CDK2 kinase, thus prevent the activation of CDK2 kinase. This gene was reported to be deleted, mutated, or overexpressed in several kinds of cancers. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Cdk-associated protein phosphatase; CDK2-associated dual specificity phosphatase; CDK2-associated dual-specificity phosphatase; CDKN3; CDKN3c splice variant; cyclin-dependent kinase inhibitor; Cyclin-dependent kinase inhibitor 3; cyclin-dependent kinase interacting protein 2; Cyclin-dependent kinase interactor 1; Cyclin-dependent kinase-interacting protein 2; kap; Kinase-associated phosphatase; truncated kap mutant; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CDI1; CDKN3; CIP2; KAP; KAP1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q16667
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1033
          View more View less
          Function(s)
          phosphoprotein phosphatase activity protein serine/threonine phosphatase activity protein tyrosine phosphatase activity protein binding protein tyrosine/serine/threonine phosphatase activity hydrolase activity
          Process(es)
          regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of cell proliferation regulation of cell cycle
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline