  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • TIMP2 Antibodies
          OriGene
          TIMP2 Monoclonal Antibody (OTI1B11), TrueMAB™
          View all (43) TIMP2 antibodies
          Tech Support
          Cite TIMP2 Monoclonal Antibody (OTI1B11), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (10)
          TIMP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          TIMP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 10
          TIMP2 Antibody (TA504044S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human endometrium tissue within the normal limits using anti-TIMP2 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 10mM citric buffer, pH6.0, 100°C for 10min, TA504044) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TIMP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TIMP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TIMP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TIMP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TIMP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TIMP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TIMP2 Antibody in Western Blot (WB)
          TIMP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TIMP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TIMP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TIMP2 Monoclonal Antibody (OTI1B11), TrueMAB™
          Product Details
          TA504044S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1B11
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human TIMP2 produced in HEK293T cell.
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.9 mg/mL
          Amount
          27 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          TIMP-1 and TIMP-2 are inhibitory enzymes of matrix metalloproteinase family, and are thought to be of great importance in the maintenance of connective tissue integrity. TIMP-2 shows the highest binding affinity to both the latent (pro) and active forms of 72 kDa Type IV collagenase (also known as MMP-2 or gelatinase A). It also has affinity for the active form of 92 kDa Type IV collagenase (also known as MMP-9 or gelatinase B). TIMP-2 inhibits the proteolytic invasiveness of tumor cells and normal placental trophoblast cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CSC-21K; Metalloproteinase inhibitor 2; metalloproteinase inhibitor precursor; metalloproteinase-2 inhibitor precursor; testicular secretory protein Li 57; TIMP 2; TIMP-2; Tissue inhibitor of metalloproteinases 2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CSC-21K; DDC8; TIMP2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P16035
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7077
          View more View less
          Function(s)
          protease binding enzyme inhibitor activity protein binding metalloendopeptidase inhibitor activity zinc ion binding peptidase inhibitor activity metal ion binding molecular function inhibitor activity
          Process(es)
          response to hormone response to cytokine negative regulation of membrane protein ectodomain proteolysis negative regulation of metallopeptidase activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline