  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GOLPH2 Antibodies
          OriGene
          GOLM1 Monoclonal Antibody (OTI4B12), TrueMAB™
          View all (39) GOLPH2 antibodies
          Tech Support
          Cite GOLM1 Monoclonal Antibody (OTI4B12), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (10)
          GOLM1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GOLM1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 10
          GOLM1 Antibody (TA504112S) in ICC/IF
          Anti-GOLM1 mouse monoclonal antibody (TA504112) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY GOLM1(RC200086). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GOLM1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GOLM1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GOLM1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GOLM1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GOLM1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GOLM1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GOLM1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GOLM1 Antibody in Western Blot (WB)
          GOLM1 Antibody in Western Blot (WB)
          GOLM1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GOLM1 Monoclonal Antibody (OTI4B12), TrueMAB™
          Product Details
          TA504112S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200-1:500
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI4B12
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human GOLM1 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The Golgi complex plays a key role in the sorting and modification of proteins exported from the endoplasmic reticulum. The protein encoded by this gene is a type II Golgi transmembrane protein. It processes protein synthesized in the rough endoplasmic reticulum and assists in the transport of protein cargo through the Golgi apparatus. The expression of this encoded protein has been observed to be upregulated in response to viral infection.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis luminal protein 46; FLJ22634; FLJ23608; Golgi membrane protein 1; Golgi membrane protein GP73; Golgi phosphoprotein 2; golgi protein, 73-kD; GOLPH2; GOLPH2Ê; RP11-379P1.3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: bA379P1.3; C9orf155; GOLM1; GOLPH2; GP73; HEL46; PSEC0242; PSEC0257; UNQ686/PRO1326
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8NBJ4
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 51280
          View more View less
          Function(s)
          protein binding
          Process(es)
          nucleus organization regulation of lipid metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline