  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • RhoJ Antibodies
          OriGene
          RHOJ Monoclonal Antibody (OTI5E5), TrueMAB™
          View all (7) RhoJ antibodies
          Tech Support
          Cite RHOJ Monoclonal Antibody (OTI5E5), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          RHOJ Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          RHOJ Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          RHOJ Antibody (TA505595S) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY RHOJ (RC209395, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-RHOJ. Positive lysates LY412401 (100 µg) and LC412401 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RHOJ Antibody in Western Blot (WB)
          RHOJ Monoclonal Antibody (OTI5E5), TrueMAB™
          Product Details
          TA505595S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI5E5
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human RHOJ produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          ARHJ belongs to the Rho family of small GTP-binding proteins. Rho proteins regulate the dynamic assembly of cytoskeletal components for several physiologic processes, such as cell proliferation and motility and the establishment of cell polarity. They are also involved in pathophysiologic process, such as cell transformation and metastasis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: FLJ14445; MGC34777; ras homolog gene family, member J; Ras-like protein family member 7B; RAS-like, family 7, member B; Rho-related GTP-binding protein RhoJ; Tc10-like GTP-binding protein; TC10-like Rho GTPase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ARHJ; RASL7B; RHOI; RHOJ; TC10B; TCL
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9H4E5
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 57381
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity protein binding GTP binding protein kinase binding
          Process(es)
          angiogenesis endocytosis actin filament organization signal transduction small GTPase mediated signal transduction Rho protein signal transduction regulation of cell shape regulation of endothelial cell migration establishment of cell polarity actin cytoskeleton organization retina vasculature morphogenesis in camera-type eye positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis regulation of sprouting angiogenesis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0