  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • MEK3 Antibodies
          OriGene
          MAP2K3 Monoclonal Antibody (OTI1H6), TrueMAB™
          View all (24) MEK3 antibodies
          Tech Support
          Cite MAP2K3 Monoclonal Antibody (OTI1H6), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          MAP2K3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MAP2K3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          MAP2K3 Antibody (TA505614S) in ICC/IF
          Anti-MAP2K3 mouse monoclonal antibody (TA505614) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY MAP2K3(RC207115). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MAP2K3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MAP2K3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2K3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2K3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2K3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2K3 Antibody in Western Blot (WB)
          MAP2K3 Monoclonal Antibody (OTI1H6), TrueMAB™
          Product Details
          TA505614S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1H6
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human MAP2K3 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          MAP2K3 (MEK3) is a dual-specificity protein kinase which acts in cellular signal transduction pathways, and is necessary for the expression of glucose transporter. It phosphorylates and thus activates MAPK14/p38-MAPK. This kinase can be activated by insulin, and is necessary for the expression of glucose transporter. Expression of RAS oncogene is found to result in the accumulation of the active form of this kinase, which thus leads to the constitutive activation of MAPK14, and confers oncogenic transformation of primary cells. The inhibition of this kinase is involved in the pathogenesis of Yersina pseudotuberculosis. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode distinct isoforms have been reported for MEK3.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 3; EC 2.7.12.2; MAP kinase kinase 3; MAP2K3; MAPK/ERK kinase 3; MAPKK 3; MEK 3; SAPK kinase 2; Stress-activated protein kinase kinase 2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MAP2K3; MAPKK3; MEK3; MKK3; PRKMK3; SAPKK-2; SAPKK2; SKK2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P46734
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5606
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase kinase activity protein tyrosine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity protein kinase binding protein serine kinase activity
          Process(es)
          MAPK cascade regulation of cytokine production response to ischemia inflammatory response signal transduction heart development stress-activated protein kinase signaling cascade negative regulation of hippo signaling cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus p38MAPK cascade positive regulation of MAPK cascade positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of protein kinase activity positive regulation of transcription, DNA-templated protein maturation cardiac muscle contraction pyroptosis cellular response to lipopolysaccharide cellular response to UV-B cellular response to sorbitol cellular senescence regulation of intracellular signal transduction NLRP1 inflammasome complex assembly
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline