  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • MDMX Antibodies
          OriGene
          MDM4 Monoclonal Antibody (OTI4B10), TrueMAB™
          View all (22) MDMX antibodies
          Tech Support
          Cite MDM4 Monoclonal Antibody (OTI4B10), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MDM4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MDM4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          MDM4 Antibody (TA505733S) in ICC/IF
          Anti-MDM4 mouse monoclonal antibody (TA505733) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY MDM4(RC209620). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MDM4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MDM4 Antibody in Western Blot (WB)
          MDM4 Antibody in Western Blot (WB)
          MDM4 Monoclonal Antibody (OTI4B10), TrueMAB™
          Product Details
          TA505733S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200-1:2,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI4B10
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human MDM4 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The MDM2 protein is the primary regulator of p53 protein stability. MDMX is an MDM2-related protein that inhibits MDM2-mediated degradation of p53 via distinct associations with MDM2. The gene that encodes MDMX (also designated MDM4) is a target for amplification in malignant gliomas. ARF interacts with MDMX to sequester MDMX within the nucleolus. This sequestration of MDMX by ARF results in an increase in p53 transactivation. In addition, expression of MDMX can reverse MDM2-targeted degradation of p53 while maintaining suppression of p53 transactivation. Like MDM2, MDMX also binds p73 and stabilizes the level of p73. Therefore, in striking contrast to p53, the half-life of p73 is increased by binding to MDM2.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: DKFZp781B1423; Double minute 4 protein; double minute 4, human homolog of; p53-binding protein; human homolog of; Mdm2-like p53-binding protein; Mdm4 p53 binding protein homolog; MDM4, p53 regulator; MDM4-related protein 1; MDMX; MGC132766; oncoprotein; MRP1; p53-binding protein Mdm4; Protein Mdm4; Protein Mdmx; RP11-430C7.1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BMFS6; HDMX; MDM4; MDMX; MRP1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O15151
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4194
          View more View less
          Function(s)
          ubiquitin-protein transferase activity protein binding zinc ion binding enzyme binding metal ion binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter heart valve development atrioventricular valve morphogenesis endocardial cushion morphogenesis ventricular septum development atrial septum development negative regulation of cell proliferation protein ubiquitination DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator regulation of cell proliferation negative regulation of protein catabolic process negative regulation of apoptotic process protein-containing complex subunit organization negative regulation of transcription, DNA-templated protein stabilization regulation of cell cycle protein-containing complex assembly regulation of biological quality cellular response to hypoxia
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline