  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD105 (Endoglin) Antibodies
          OriGene
          ENG Monoclonal Antibody (OTI8A1), TrueMAB™
          View all (110) CD105 (Endoglin) antibodies
          Tech Support
          Cite ENG Monoclonal Antibody (OTI8A1), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          ENG Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ENG Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          ENG Antibody (TA506170S) in ICC/IF
          Immunofluorescent staining of HeLa cells using anti-ENG mouse monoclonal antibody (TA506170). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ENG Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ENG Antibody in Western Blot (WB)
          ENG Antibody in Western Blot (WB)
          ENG Antibody in Western Blot (WB)
          ENG Monoclonal Antibody (OTI8A1), TrueMAB™
          Product Details
          TA506170S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200-1:4000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Dog, Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI8A1
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human ENG produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD105 or Endoglin is a Type I transmembrane protein, which is highly expressed on human vascular endothelial cells. It exists on an O- and N-glycosylated homodimer. Up regulation of endoglin expression has been demonstrated in tumor vasculature and proliferating cells, suggesting that it is a proliferation associated endothelial marker. CD105 binds to TGF beta 1 and 3 with high affinity but not to TGF beta 2.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD105; CD105 antigen; Cell surface MJ7/18 antigen; circulating isoform of endoglin TGF-beta receptor type III; Endoglin; endoglin (Osler-Rendu-Weber syndrome 1); endoglin precursor; ORW; soluble endoglin; transmembrane glycoprotein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AI528660; AI662476; CD105; Edg; END; Endo; ENG; HHT1; ORW1; S-endoglin
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P17813, (Mouse) Q63961
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Dog) 609166, (Human) 2022, (Mouse) 13805, (Rat) 497010
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity type II transforming growth factor beta receptor binding protein binding galactose binding glycosaminoglycan binding coreceptor activity receptor activator activity type I transforming growth factor beta receptor binding BMP binding identical protein binding protein homodimerization activity activin binding transforming growth factor beta binding transforming growth factor beta-activated receptor activity transforming growth factor beta receptor, cytoplasmic mediator activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter angiogenesis patterning of blood vessels vasculogenesis response to hypoxia negative regulation of endothelial cell proliferation heart looping sprouting angiogenesis positive regulation of systemic arterial blood pressure outflow tract septum morphogenesis epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation endocardial cushion morphogenesis cardiac ventricle morphogenesis cardiac atrium morphogenesis ventricular trabecula myocardium morphogenesis cell migration involved in endocardial cushion formation regulation of transcription, DNA-templated cell adhesion transforming growth factor beta receptor signaling pathway heart development negative regulation of gene expression regulation of cardiac muscle cell apoptotic process cell migration regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway central nervous system vasculogenesis extracellular matrix disassembly regulation of cell adhesion negative regulation of cell migration BMP signaling pathway negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway positive regulation of BMP signaling pathway dorsal aorta morphogenesis wound healing regulation of cell proliferation positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter smooth muscle tissue development artery morphogenesis venous blood vessel morphogenesis cell motility positive regulation of protein kinase B signaling atrial cardiac muscle tissue morphogenesis cell chemotaxis positive regulation of SMAD protein import into nucleus negative regulation of SMAD protein import into nucleus detection of hypoxia endocardial cushion to mesenchymal transition vascular smooth muscle cell development positive regulation of epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation positive regulation of vascular smooth muscle cell differentiation atrioventricular canal morphogenesis regulation of cardiac neural crest cell migration involved in outflow tract morphogenesis regulation of cell proliferation involved in heart morphogenesis positive regulation of protein phosphorylation protein phosphorylation transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway positive regulation of gene expression positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation negative regulation of protein autophosphorylation positive regulation of collagen biosynthetic process intracellular signal transduction negative regulation of nitric-oxide synthase activity negative regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation extracellular matrix constituent secretion chronological cell aging response to corticosteroid response to statin bone development cellular response to mechanical stimulus response to transforming growth factor beta
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline