  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL-1 alpha Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          OriGene
          IL1A Monoclonal Antibody (OTI2B4), TrueMAB™
          View all (53) IL-1 alpha antibodies
          Tech Support
          Cite IL1A Monoclonal Antibody (OTI2B4), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          IL1A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL1A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          IL1A Antibody (TA506851) in ICC/IF
          Immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY IL1A(RC202084) using Anti-IL1A mouse monoclonal antibody (TA506851) at 1:100 dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          IL1A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          IL1A Antibody in Western Blot (WB)
          IL1A Monoclonal Antibody (OTI2B4), TrueMAB™
          Product Details
          TA506851
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000-1:4,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2B4
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human IL1A produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          IL-1 alpha (Interleukin-1 alpha) is a proinflammatory cytokine expressed by monocytes, macrophages, and dendritic cells. IL-1 alpha is coded by the IL1A gene and signals through two receptors, IL-1RI and IL-1RII, both of which are shared with IL-1 beta. IL1A is located on the q arm on chromosome 2 at position 13. IL-1 alpha plays an important role in innate host defense by triggering the production of other proinflammatory cytokines in target cells and initiating acute-phase responses. IL-1 alpha activity can be moderated by IL-1 Receptor Antagonist (IL-1RA), a protein produced by many cell types that blocks receptor binding through competitive inhibition. IL-1 alpha is a pleiotropic cytokine involved in various immune responses, inflammatory processes, and hematopoiesis. Further, IL-1 alpha is produced by monocytes and macrophages as a proprotein, which is proteolytically processed and released in response to cell injury and induces apoptosis. The IL1A gene and eight other interleukin 1 family genes form a cytokine gene cluster on chromosome 2. IL1 alpha regulates the activities of NF-kappaB and mitogen-activated protein kinases. IL-1 alpha can stimulate the expression of IL6 and cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2), as well as enhance the production of nitric oxide (NO). High levels of IL-1 alpha are associated with several chronic inflammatory diseases including rheumatoid arthritis, psoriasis and multiple sclerosis.
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline