  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • AKT1 Antibodies
          OriGene
          AKT1 Monoclonal Antibody (OTI4G4), Biotin, TrueMAB™
          View all (146) AKT1 antibodies
          Tech Support
          Cite AKT1 Monoclonal Antibody (OTI4G4), Biotin, TrueMAB™
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          AKT1 Antibody in Luminex (Luminex)
          Group 53 Created with Sketch.
          AKT1 Antibody in Luminex (Luminex)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          AKT1 Antibody (TA700077) in Luminex
          AKT1 Luminex with 2B9 Capture (TA600055) and 4G4 Detection (TA700077) Antibodies. Substrate used: Recombinant Human AKT1 (TP301850) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          AKT1 Antibody in Luminex (Luminex)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          AKT1 Monoclonal Antibody (OTI4G4), Biotin, TrueMAB™
          Product Details
          TA700077
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Luminex (Luminex)
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI4G4
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human AKT1 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 10mg/mL BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          AKT1 (PKB alpha) is a serine/threonine kinase that regulates cell survival. The activated enzyme inhibits apoptosis and stimulates cell cycle progression by phosphorylating numerous targets in various cell types, including cancer cells. This protein kinase is activated by insulin, PI3K, IGF1 and various other growth and survival factors. Akt promotes cell survival by inhibiting apoptosis through phosphorylation and inactivation of several targets, including forkhead transcription factors, and caspase-9. The AKT pathway is a major target for cancer drug discovery.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: AKT1m; C-AKT; CAKT; PKB alpha; PKB beta; PKB gamma; PKBG; protein kinase B alpha; proto-oncogene c-Akt; rac protein kinase alpha; RAC-PK-alpha; RAC-PK-beta; RAC-PK-gamma; serine-threonine protein kinase; unnamed protein product; v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1; v-akt murine thymoma viral oncogene-like protein 1
          View more View less
          Gene Aliases: AKT; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P31749
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 207
          View more View less
          Function(s)
          protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein serine/threonine/tyrosine kinase activity protein binding calmodulin binding ATP binding phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding kinase activity enzyme binding kinase binding protein kinase binding nitric-oxide synthase regulator activity protein serine/threonine kinase inhibitor activity identical protein binding protein homodimerization activity phosphatidylinositol-3,4-bisphosphate binding 14-3-3 protein binding potassium channel activator activity protein serine kinase activity TORC2 complex binding
          Process(es)
          osteoblast differentiation positive regulation of endothelial cell proliferation cell migration involved in sprouting angiogenesis complement receptor mediated signaling pathway sphingosine-1-phosphate signaling pathway regulation of glycogen biosynthetic process protein phosphorylation nitric oxide biosynthetic process activation-induced cell death of T cells response to oxidative stress signal transduction epidermal growth factor receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway cell proliferation insulin receptor signaling pathway response to heat response to hormone negative regulation of autophagy positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of plasma membrane long-chain fatty acid transport fibroblast migration positive regulation of glucose metabolic process regulation of neuron projection development negative regulation of macroautophagy peptidyl-serine phosphorylation peptidyl-threonine phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway cell differentiation positive regulation of cell growth regulation of cell migration positive regulation of cell migration T cell costimulation negative regulation of protein ubiquitination TOR signaling negative regulation of fatty acid beta-oxidation positive regulation of endodeoxyribonuclease activity positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process cellular response to insulin stimulus positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation cellular response to stress response to fluid shear stress intracellular signal transduction interleukin-18-mediated signaling pathway positive regulation of protein import into nucleus regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process anoikis regulation of mRNA stability protein kinase B signaling positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of fat cell differentiation positive regulation of glycogen biosynthetic process negative regulation of Notch signaling pathway negative regulation of proteolysis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter nitric oxide metabolic process positive regulation of glucose import positive regulation of lipid biosynthetic process insulin-like growth factor receptor signaling pathway behavioral response to pain positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of protein metabolic process positive regulation of protein kinase B signaling excitatory postsynaptic potential response to growth hormone mammary gland epithelial cell differentiation response to UV-A protein localization to mitochondrion response to growth factor cellular response to epidermal growth factor stimulus maintenance of protein location in mitochondrion cellular response to rapamycin negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria vascular endothelial cell response to laminar fluid shear stress regulation of postsynapse organization regulation of tRNA methylation cellular response to oxidised low-density lipoprotein particle stimulus negative regulation of protein localization to lysosome negative regulation of cGAS/STING signaling pathway beta-arrestin-dependent dopamine receptor signaling pathway positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of protein localization to nucleus regulation of signal transduction by p53 class mediator negative regulation of cilium assembly negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of leukocyte cell-cell adhesion positive regulation of protein localization to plasma membrane negative regulation of protein maturation negative regulation of hydrogen peroxide-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of PERK-mediated unfolded protein response positive regulation of TORC1 signaling positive regulation of TORC2 signaling positive regulation of protein localization to endoplasmic reticulum positive regulation of anaphase-promoting complex-dependent catabolic process cellular response to nerve growth factor stimulus response to insulin-like growth factor stimulus positive regulation of protein localization to cell surface regulation of type B pancreatic cell development negative regulation of lymphocyte migration negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-wx6nt:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0