  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • c-Jun Antibodies
          OriGene
          C-Jun Monoclonal Antibody (OTI3E2), Biotin, TrueMAB™
          View all (81) c-Jun antibodies
          Tech Support
          Cite C-Jun Monoclonal Antibody (OTI3E2), Biotin, TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          C-Jun Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          C-Jun Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          C-Jun Antibody (TA700106) in ELISA
          JUN ELISA with 1G4 Capture (TA600105) and 3E2 Detection (TA700106) Antibodies. Substrate used: Recombinant Human JUN (LY400825) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          C-Jun Antibody in ELISA (ELISA)
          C-Jun Antibody in Luminex (Luminex)
          C-Jun Monoclonal Antibody (OTI3E2), Biotin, TrueMAB™
          Product Details
          TA700106
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          1:250-1:1,000
          -
          Luminex (Luminex)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI3E2
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human JUN produced in HEK293T cells.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 10mg/mL BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          c-Jun is a transcription factor that recognizes and binds to the enhancer heptamer motif 5'-TGA[CG]TCA-3'. It promotes activity of NR5A1 when phosphorylated by HIPK3 leading to increased steroidogenic gene expression upon cAMP signaling pathway stimulation. Involved in activated KRAS-mediated transcriptional activation of USP28 in colorectal cancer (CRC) cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Activator protein 1; AP1; cjun; enhancer-binding protein AP1; JUN; Jun activation domain binding protein; jun oncogene; JUND; p39; Proto-oncogene c-Jun; proto-oncogene cJun; transcription factor AP-1; Transcription factor AP-1 subunit Jun; Transcription factor Jun; V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog; v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog
          View more View less
          Gene Aliases: AP-1; AP1; c-Jun; cJUN; JUN; p39
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P05412
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3725
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA binding GTPase activator activity protein binding enzyme binding ubiquitin protein ligase binding cAMP response element binding identical protein binding ubiquitin-like protein ligase binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding R-SMAD binding general transcription initiation factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter angiogenesis microglial cell activation liver development positive regulation of endothelial cell proliferation outflow tract morphogenesis regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process transforming growth factor beta receptor signaling pathway JNK cascade cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus positive regulation of epithelial cell migration release from viral latency monocyte differentiation axon regeneration response to endoplasmic reticulum stress leading edge cell differentiation response to muscle stretch regulation of cell proliferation positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA binding negative regulation of neuron apoptotic process negative regulation by host of viral transcription positive regulation by host of viral transcription negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of fibroblast proliferation response to steroid hormone regulation of cell cycle SMAD protein signal transduction eyelid development in camera-type eye positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to calcium ion cellular response to anisomycin integrated stress response signaling positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of DNA-templated transcription, initiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline