  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • STING Antibodies
          OriGene
          TMEM173 Monoclonal Antibody (OTI1G5), Biotin, TrueMAB™
          View all (65) STING antibodies
          Tech Support
          Cite TMEM173 Monoclonal Antibody (OTI1G5), Biotin, TrueMAB™
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TMEM173 Antibody in Luminex (Luminex)
          Group 53 Created with Sketch.
          TMEM173 Antibody in Luminex (Luminex)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          TMEM173 Antibody (TA700188) in Luminex
          TMEM173 Luminex Elisa with 1A7 Capture (TA600187) and 1G5 Detection (TA700188) Antibodies. Substrate used: Recombinant Human TMEM173 (TP308418) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TMEM173 Antibody in Luminex (Luminex)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          TMEM173 Monoclonal Antibody (OTI1G5), Biotin, TrueMAB™
          Product Details
          TA700188
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Luminex (Luminex)
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1G5
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human TMEM173 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 10mg/mL BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          STING is a 379 amino acid containing signaling protein that acts as an important component of innate immune signaling. This signaling protein is able to activate both NF-kappa-B and IRF3 transcription pathways to induce expression of type I interferon (IFN-alpha and IFN-beta) and exert a potent anti-viral state following expression. STING may have translocon function, the translocon possibly being able to influence the induction of type I interferons and is also involved in transduction of apoptotic signals via its association with the major histocompatibility complex class II (MHC-II) thus facilitating the detection of intracellular viral RNA species as well as B-form DNA and mediates death signaling via activation of the extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway. Generally seen in endoplasmic reticulum membrane, cell membrane and mitochondrion outer membrane, it is ubiquitously expressed in most of tissues.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: endoplasmic reticulum IFN stimulator; endoplasmic reticulum interferon stimulator; membrane protein; mitochondrial mediator of IRF3 activation; N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membrane tetraspanner; stimulator of interferon protein; stimulator of interferon response cGAMP interactor-deltaC; stimulator of interferon response cGAMP interactor-deltaN; sting 1; STING-deltaC; STING-deltaN; tm173; transmembrane protein 173; transmembrane protein 173; TMEM173; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ERIS; hMITA; hSTING; MITA; MPYS; NET23; SAVI; STING; STING-beta; TMEM173
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q86WV6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 340061
          View more View less
          Function(s)
          transcription coactivator activity protein binding hydrogen ion channel activity cholesterol binding protein kinase binding ubiquitin protein ligase binding cyclic-di-GMP binding signaling adaptor activity identical protein binding protein homodimerization activity cyclic-GMP-AMP binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate binding protein serine/threonine kinase binding
          Process(es)
          autophagosome assembly positive regulation of cytokine production activation of innate immune response pattern recognition receptor signaling pathway positive regulation of defense response to virus by host cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway autophagy positive regulation of macroautophagy positive regulation of type I interferon production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response negative regulation of glycolytic process positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein oligomerization defense response to virus lipid homeostasis positive regulation of type I interferon-mediated signaling pathway reticulophagy protein localization to endoplasmic reticulum cellular response to exogenous dsRNA cellular senescence antibacterial innate immune response antiviral innate immune response cGAS/STING signaling pathway hydrogen ion transmembrane transport negative regulation of TORC1 signaling positive regulation of lysosome organization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0