  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD2 Antibodies
          OriGene
          CD2 Monoclonal Antibody (OTI3E11), Biotin, TrueMAB™
          View all (147) CD2 antibodies
          Tech Support
          Cite CD2 Monoclonal Antibody (OTI3E11), Biotin, TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD2 Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD2 Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD2 Antibody (TA700310) in ELISA
          CD2 Elisa with anti-Tag 1B12 Capture (TA600050) and 3E11 Detection (TA700310) Antibodies. Substrate used: Recombinant Human CD2 (LY400671) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD2 Antibody in ELISA (ELISA)
          CD2 Antibody in Luminex (Luminex)
          CD2 Monoclonal Antibody (OTI3E11), Biotin, TrueMAB™
          Product Details
          TA700310
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          1:250-1:1,000
          -
          Luminex (Luminex)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI3E11
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human CD2 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 10mg/mL BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD2 (LFA-2) is a monomeric surface antigen (MW range 45-58 kDa) of the human T-lymphocyte lineage that is expressed on all peripheral blood T cells. CD2 is one of the earliest T-cell markers, being present on more than 95% of thymocytes and it is also found on some natural killer cells, but not on B lymphocytes. Monoclonal antibodies directed against CD2 inhibit the formation of rosettes with sheep erythrocytes, indicating that CD2 is the erythrocyte receptor or is closely associated with it. The interaction between CD2 and CD58 stabilizes adhesion between T cells and antigen presenting or target cells. Relatively low affinity of CD2 to CD58 (as measured in solution) is compensated within the two-dimensional cell-cell interface to provide tight adhesion. Moreover, T cell activation induces increased CD2 expression and its lateral mobility, making easier contact between CD2 and CD58. Subsequently, T cell activation causes fixation of CD58-CD2 at sites of cell-cell contact, thereby strengthening intercellular adhesion. CD2 deficiency reduces intestinal inflammation and helps to control infection. Diseases associated with CD2 dysfunction include penis squamous cell carcinoma and immune deficiency due to the absence of the thymus.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD2; CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor; CD2 surface antigen; Erythrocyte receptor; FLJ46032; LFA-2; LFA-3 receptor; lymphocyte-function antigen-2; Rosette receptor; surface antigen CD2 precursor; T-cell surface antigen CD2; T-cell surface antigen CD2 precursor; T-cell surface antigen T11/Leu-5; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD2; LFA-2; SRBC; T11
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P06729
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 914
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding protein binding protein kinase binding receptor tyrosine kinase binding signaling receptor activity identical protein binding
          Process(es)
          membrane raft polarization apoptotic process immune response cell adhesion cell surface receptor signaling pathway natural killer cell activation positive regulation of myeloid dendritic cell activation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production heterotypic cell-cell adhesion T cell activation natural killer cell mediated cytotoxicity regulation of T cell differentiation cell-cell adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline