  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NME1 Antibodies
          OriGene
          NME1 Monoclonal Antibody (OTI6E8), Biotin, TrueMAB™
          View all (118) NME1 antibodies
          Tech Support
          Cite NME1 Monoclonal Antibody (OTI6E8), Biotin, TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          NME1 Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          NME1 Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          NME1 Antibody (TA700461) in ELISA
          NME1 ELISA with 4H2 Capture (TA600460) and 6E8 Detection (TA700461) Antibodies. Substrate used: Recombinant Human NME1 (TP301731) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NME1 Antibody in ELISA (ELISA)
          NME1 Monoclonal Antibody (OTI6E8), Biotin, TrueMAB™
          Product Details
          TA700461
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          1:250-1:1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI6E8
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human NME1 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 10mg/mL BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          NME1 was identified because of its reduced mRNA transcript levels in highly metastatic cells. Nucleoside diphosphate kinase (NDK) exists as a hexamer composed of 'A' (encoded by this gene) and 'B' (encoded by NME2) isoforms. Mutations in the gene have been identified in aggressive neuroblastomas. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Co-transcription of this gene and the neighboring downstream gene (NME2) generates naturally-occurring transcripts (NME1-NME2), which encodes a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; Farnesyl diphosphate kinase NME1; GAAD; Granzyme A activated DNase (GAAD); granzyme A-activated DNase; GZMA activated DNase; Histidine protein kinase NME1; included; Metastasis inhibition factor nm23; NDK1; NDP kinase A; NM23-H1; NM23H1; NM23H1B; NME1; NME1-NME2 spliced read-through transcript; non-metastatic cells 1, protein (NM23A) expressed in; Non-specific serine/threonine protein kinase NME1; Nucleoside diphoshate kinase 1; Nucleoside diphosphate kinase A; Putative 3'-5'-DNA exonuclease NDK1; Putative granzyme A-activated DNA endonuclease; Tumor metastatic process-associated protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AWD; GAAD; NB; NBS; NDKA; NDPK-A; NDPKA; NM23; NM23-H1; NME1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P15531
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4830
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding DNA binding RNA binding endodeoxyribonuclease activity deoxyribonuclease activity nucleoside diphosphate kinase activity protein histidine kinase activity protein binding ATP binding 3'-5'-exodeoxyribonuclease activity kinase activity transferase activity phosphotransferase activity, phosphate group as acceptor GDP binding identical protein binding ribosomal small subunit binding ADP binding metal ion binding farnesyl diphosphate kinase activity coenzyme A binding succinyl-CoA binding acetyl-CoA binding
          Process(es)
          GTP biosynthetic process UTP biosynthetic process CTP biosynthetic process DNA catabolic process apoptotic DNA fragmentation isoprenoid metabolic process endocytosis nervous system development lactation negative regulation of cell proliferation nucleotide metabolic process nucleoside diphosphate metabolic process nucleoside triphosphate biosynthetic process cell differentiation mammary gland development protein hexamerization regulation of fatty acid biosynthetic process regulation of apoptotic process ITP biosynthetic process acetyl-CoA catabolic process positive regulation of epithelial cell proliferation
          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          France flag icon
          France
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline