  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ZNF365 Antibodies
          OriGene
          ZNF365 Monoclonal Antibody (OTI1B7), TrueMAB™
          View all (28) ZNF365 antibodies
          Tech Support
          Cite ZNF365 Monoclonal Antibody (OTI1B7), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (7)
          ZNF365 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ZNF365 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 7
          ZNF365 Antibody (TA800118S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human lymphoma tissue using anti-ZNF365 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 10mM citric buffer, pH6.0, 100°C for 10min, TA800118) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ZNF365 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZNF365 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZNF365 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZNF365 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZNF365 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZNF365 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ZNF365 Antibody in Western Blot (WB)
          ZNF365 Monoclonal Antibody (OTI1B7), TrueMAB™
          Product Details
          TA800118S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1B7
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 108-407 of human ZNF365 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          This gene encodes several isoforms which have different expression patterns and functions. Mutation in this gene is associated with uric acid nephrolithiasis (UAN). Alternatively spliced variants, encoding distinct proteins, have been identified.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: DISC1-binding zinc-finger protein; Protein su48; Protein ZNF365; talanin; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DBZ; KIAA0844; Su48; UAN; ZNF365; ZNF365D
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q70YC5
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 22891
          View more View less
          Function(s)
          protein binding zinc ion binding identical protein binding protein homodimerization activity metal ion binding
          Process(es)
          mitotic cytokinesis telomere maintenance nervous system development regulation of double-strand break repair via homologous recombination regulation of neuron projection development negative regulation of neuron projection development cerebellar molecular layer morphogenesis gamma-tubulin complex localization positive regulation of oligodendrocyte differentiation dendritic spine morphogenesis regulation of DNA strand resection involved in replication fork processing dendrite arborization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline