  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MYL7 Antibodies
          OriGene
          MYL7 Monoclonal Antibody (OTI7F2), TrueMAB™
          View all (20) MYL7 antibodies
          Tech Support
          Cite MYL7 Monoclonal Antibody (OTI7F2), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MYL7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MYL7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          MYL7 Antibody (TA800174S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded Carcinoma of Human pancreas tissue using anti-MYL7 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 10mM citric buffer, pH6.0, 100°C for 10min, TA800174) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MYL7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MYL7 Antibody in Western Blot (WB)
          MYL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MYL7 Monoclonal Antibody (OTI7F2), TrueMAB™
          Product Details
          TA800174S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI7F2
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human MYL7 produced in E.coli.
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Regulatory subunit of serine/threonine-protein phosphatase 4. May regulate the activity of PPP4C at centrosomal microtubule organizing centers. The PPP4C-PPP4R2-PPP4R3A PP4 complex specifically dephosphorylates H2AFX phosphorylated on 'Ser-140' (gamma-H2AFX) generated during DNA replication and required for DNA DSB repair.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: MLC-2a; MLC2a; myosin light chain 2a; Myosin regulatory light chain 2, atrial isoform; Myosin regulatory light chain 7; myosin, light chain 7, regulatory; myosin, light polypeptide 7, regulatory; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MYL2A; MYL7; MYLC2A
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q01449
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 58498
          View more View less
          Function(s)
          calcium ion binding protein binding metal ion binding
          Process(es)
          cardiac muscle tissue development heart contraction
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0