  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • NME1 Antibodies
          OriGene
          NME1 Monoclonal Antibody (OTI25D8), TrueMAB™
          View all (39) NME1 antibodies
          Tech Support
          Cite NME1 Monoclonal Antibody (OTI25D8), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          NME1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          NME1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          NME1 Antibody (TA801826) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human melanoma tissue using anti-NME1 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 10mM citric buffer, pH6.0, 120°C for 3min, TA801826) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NME1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NME1 Antibody in Western Blot (WB)
          NME1 Monoclonal Antibody (OTI25D8), TrueMAB™
          Product Details
          TA801826
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI25D8
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human NME1 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          NME1 was identified because of its reduced mRNA transcript levels in highly metastatic cells. Nucleoside diphosphate kinase (NDK) exists as a hexamer composed of 'A' (encoded by this gene) and 'B' (encoded by NME2) isoforms. Mutations in the gene have been identified in aggressive neuroblastomas. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Co-transcription of this gene and the neighboring downstream gene (NME2) generates naturally-occurring transcripts (NME1-NME2), which encodes a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; Farnesyl diphosphate kinase NME1; GAAD; Granzyme A activated DNase (GAAD); granzyme A-activated DNase; GZMA activated DNase; Histidine protein kinase NME1; included; Metastasis inhibition factor nm23; NDK1; NDP kinase A; NM23-H1; NM23H1; NM23H1B; NME1; NME1-NME2 spliced read-through transcript; non-metastatic cells 1, protein (NM23A) expressed in; Non-specific serine/threonine protein kinase NME1; Nucleoside diphoshate kinase 1; Nucleoside diphosphate kinase A; Putative 3'-5'-DNA exonuclease NDK1; Putative granzyme A-activated DNA endonuclease; Tumor metastatic process-associated protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AWD; GAAD; NB; NBS; NDKA; NDPK-A; NDPKA; NM23; NM23-H1; NME1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P15531
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4830
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding DNA binding RNA binding endodeoxyribonuclease activity deoxyribonuclease activity nucleoside diphosphate kinase activity protein histidine kinase activity protein binding ATP binding 3'-5'-exodeoxyribonuclease activity kinase activity transferase activity phosphotransferase activity, phosphate group as acceptor GDP binding identical protein binding ribosomal small subunit binding ADP binding metal ion binding farnesyl diphosphate kinase activity coenzyme A binding succinyl-CoA binding acetyl-CoA binding
          Process(es)
          GTP biosynthetic process UTP biosynthetic process CTP biosynthetic process DNA catabolic process apoptotic DNA fragmentation isoprenoid metabolic process endocytosis nervous system development lactation negative regulation of cell proliferation nucleotide metabolic process nucleoside diphosphate metabolic process nucleoside triphosphate biosynthetic process cell differentiation mammary gland development protein hexamerization regulation of fatty acid biosynthetic process regulation of apoptotic process ITP biosynthetic process acetyl-CoA catabolic process positive regulation of epithelial cell proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline