  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Progesterone Receptor Antibodies
          OriGene
          PGR Monoclonal Antibody (OTI7A9), TrueMAB™
          View all (83) Progesterone Receptor antibodies
          Tech Support
          Cite PGR Monoclonal Antibody (OTI7A9), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          PGR Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          PGR Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          PGR Antibody (TA802710S) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY PGR (RC221303, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-PGR. (1:5. Positive lysates LY424456 (100 µg) and LC424456 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PGR Antibody in Western Blot (WB)
          PGR Monoclonal Antibody (OTI7A9), TrueMAB™
          Product Details
          TA802710S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI7A9
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-298 of human PGR produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The progesterone receptor (PR) is a member of the steroid family of nuclear receptors. The PR mediates the physiological effects of progesterone, which plays a central role in reproductive events associated with the establishment and maintenance of pregnancy. PR is found as a 94 kDa protein (Form A) or a 120 kDa protein (Form B) due to the use of alternative translation initiation sites. PR-B is the transcriptionally active form and is responsible for activating genes for the maintenance of the endometrium, maintenance of pregnancy, and inhibition of ovulation. PR-A is identical to PR-B except for a 165 amino acid deletion at the N-terminus. This deletion exposes a 140 amino acid inhibitory domain (ID) that acts as a repressor of steroid hormone transcriptional activity. In its inactive state, PgR forms a multiprotein complex which includes heat shock proteins and immunophins. Upon binding of progesterone hormone to its receptor, there is a conformational change that allows dimerization and binding of the receptor to progesterone response elements (PRE) sequences, resulting in activated transcription. A Null mutation in the PGR gene leads to pleiotrophic reproductive abnormalities.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Nuclear receptor subfamily 3 group C member 3; PR; Progesterone receptor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: NR3C3; PGR; PR
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P06401
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5241
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding steroid hormone receptor activity RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding receptor binding steroid binding protein binding zinc ion binding lipid binding enzyme binding estrogen response element binding identical protein binding sequence-specific DNA binding metal ion binding ATPase binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          ovulation from ovarian follicle epithelial cell maturation glandular epithelial cell maturation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction cell-cell signaling positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression intracellular steroid hormone receptor signaling pathway mammary gland development paracrine signaling steroid hormone mediated signaling pathway positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter lung alveolus development regulation of epithelial cell proliferation progesterone receptor signaling pathway maintenance of protein location in nucleus tertiary branching involved in mammary gland duct morphogenesis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline