  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ITGB3BP Antibodies
          OriGene
          ITGB3BP Monoclonal Antibody (OTI4H1), TrueMAB™
          View all (7) ITGB3BP antibodies
          Tech Support
          Cite ITGB3BP Monoclonal Antibody (OTI4H1), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ITGB3BP Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ITGB3BP Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ITGB3BP Antibody (TA803458S) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY ITGB3BP (RC200064, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-ITGB. Positive lysates LY402304 (100 µg) and LC402304 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ITGB3BP Antibody in Western Blot (WB)
          ITGB3BP Monoclonal Antibody (OTI4H1), TrueMAB™
          Product Details
          TA803458S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI4H1
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human ITGB3BP produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          ITGB3BP is a transcription coregulator that can have both coactivator and corepressor functions. Isoform 1, but not other isoforms, is involved in the coactivation of nuclear receptors for retinoid X (RXRs) and thyroid hormone (TRs) in a ligand-dependent fashion. ITGB3BP acts as a transcriptional corepressor via its interaction with the NFKB1 NF-kappa-B subunit, possibly by interfering with the transactivation domain of NFKB1. It induces apoptosis in breast cancer cells, but not in other cancer cells, via a caspase-2 mediated pathway that involves mitochondrial membrane permeabilization but does not require other caspases. ITGB3BP may also act as an inhibitor of cyclin A-associated kinase. ITGB3BP may be involved in incorporation of newly synthesized CENPA into centromeres via its interaction with the CENPA-NAC complex.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: beta 3 endonexin; Beta-3-endonexin; beta3-endonexin; CENP-R; Centromere protein R; integrin beta 3 binding protein (beta3-endonexin); Integrin beta-3-binding protein; Nuclear receptor-interacting factor 3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CENP-R; CENPR; HSU37139; ITGB3BP; NRIF3; TAP20
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q13352
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 23421
          View more View less
          Function(s)
          protein binding
          Process(es)
          regulation of transcription, DNA-templated apoptotic process chromosome segregation cell adhesion signal transduction CENP-A containing nucleosome assembly positive regulation of epithelial cell proliferation cell division negative regulation of epithelial cell apoptotic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline