  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PYDC1 Antibodies
          OriGene
          PYDC1 Monoclonal Antibody (OTI9C10), TrueMAB™
          View all (4) PYDC1 antibodies
          Tech Support
          Cite PYDC1 Monoclonal Antibody (OTI9C10), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          PYDC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          PYDC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          PYDC1 Antibody (TA803466S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human prostate tissue within the normal limits using anti-PYDC1 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1 mM EDTA in 10mM Tris, pH8.5, 120°C for 3min, TA803466) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PYDC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PYDC1 Antibody in Western Blot (WB)
          PYDC1 Monoclonal Antibody (OTI9C10), TrueMAB™
          Product Details
          TA803466S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI9C10
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human PYDC1 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          ASC2 associates with PYCARD/ASC and modulates its ability to collaborate with MEFV/pyrin and NLRP3/cryopyrin in NF-kappa-B and pro-caspase-1 activation. It suppresses kinase activity of NF-kappa-B inhibitor kinase (IKK) complex, expression of NF-kappa-B inducible genes and inhibits NF-kappa-B activation by cytokines and LPS.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cellular POP1; cPOP1; PAAD containing protein; PAAD-only protein 1; PYC1; PYD (pyrin domain) containing 1; Pyrin domain-containing protein 1; pyrin family member; Pyrin-only protein 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ASC2; ASCI; cPOP1; POP1; PYC1; PYDC1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8WXC3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 260434
          View more View less
          Function(s)
          protein binding protein serine/threonine kinase inhibitor activity protein serine/threonine kinase binding
          Process(es)
          immune system process negative regulation of signal transduction regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway negative regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity negative regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-1 beta production negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response defense response to other organism negative regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly negative regulation of interleukin-1-mediated signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline