  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • EPCR Antibodies
          OriGene
          PROCR Monoclonal Antibody (OTI12H5), TrueMAB™
          View all (42) EPCR antibodies
          Tech Support
          Cite PROCR Monoclonal Antibody (OTI12H5), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (8)
          PROCR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          PROCR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 8
          PROCR Antibody (TA805770S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human endometrium tissue within the normal limits using anti-PROCR mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.5) at 120°C for 3 min, TA805770)(1:150). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PROCR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PROCR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PROCR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PROCR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PROCR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PROCR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PROCR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PROCR Antibody in Western Blot (WB)
          PROCR Monoclonal Antibody (OTI12H5), TrueMAB™
          Product Details
          TA805770S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI12H5
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-210 of human PROCR produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a receptor for activated protein C, a serine protease activated by and involved in the blood coagulation pathway. The encoded protein is an N-glycosylated type I membrane protein that enhances the activation of protein C. Mutations in this gene have been associated with venous thromboembolism and myocardial infarction, as well as with late fetal loss during pregnancy.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Activated protein C receptor; APC receptor; bA42O4.2; CD201; CD201 antigen; cell cycle, centrosome-associated protein; centrocyclin; Endothelial cell protein C receptor; Endothelial protein C receptor; PROCR; protein C receptor, endothelial; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CCCA; CCD41; EPCR; PROCR
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UNN8
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10544
          View more View less
          Function(s)
          protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          blood coagulation hemostasis negative regulation of coagulation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline