  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • mTOR Antibodies
          OriGene
          MTOR Monoclonal Antibody (OTI4A6), TrueMAB™
          View all (67) mTOR antibodies
          Tech Support
          Cite MTOR Monoclonal Antibody (OTI4A6), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          MTOR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MTOR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          MTOR Antibody (TA806072S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human lymphoma tissue using anti-MTOR mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.5) at 120°C for 3 min, TA806072)(1:500). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MTOR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MTOR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MTOR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MTOR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MTOR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MTOR Antibody in Western Blot (WB)
          MTOR Monoclonal Antibody (OTI4A6), TrueMAB™
          Product Details
          TA806072S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI4A6
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1766-2144 of human MTOR produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          FRAP1 (mTOR) is a serine/threonine kinase that plays a critical role in cellular growth and proliferation. Perturbations in the mTOR/PI3-kinase/AKT pathway are associated with numerous forms of cancer. FRAP1 is also the target of rapamycin and its analogues, which are currently used as immunosuppressants and cancer therapeutics. Mutations affecting the gene results in Smith-Kingsmore syndrome.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2; FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1; FKBP-rapamycin associated protein; FKBP12-rapamycin complex-associated protein; FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1; m-TOR; Mammalian target of rapamycin; Mechanistic target of rapamycin; mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase); mTOR; mTORC1; Rapamycin and FKBP12 target 1; rapamycin associated protein FRAP2; Rapamycin target protein 1; RAPT1; Serine/threonine-protein kinase mTOR; Tyrosine-protein kinase mTOR; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: FRAP; FRAP1; FRAP2; MTOR; RAFT1; RAPT1; SKS
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P42345
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2475
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding inositol hexakisphosphate binding RNA polymerase III type 1 promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase III type 2 promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase III type 3 promoter sequence-specific DNA binding TFIIIC-class transcription factor binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein tyrosine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity identical protein binding ribosome binding ion channel binding macromolecular complex binding phosphoprotein binding protein serine kinase activity
          Process(es)
          autophagosome assembly regulation of cell growth cytoplasmic translation T-helper 1 cell lineage commitment heart morphogenesis heart valve morphogenesis energy reserve metabolic process 'de novo' pyrimidine nucleobase biosynthetic process regulation of translational initiation ubiquitin-dependent protein catabolic process inflammatory response cellular response to DNA damage stimulus cytoskeleton organization lysosome organization germ cell development positive regulation of cell proliferation insulin receptor signaling pathway regulation of cell size cellular response to starvation response to heat response to virus post-embryonic development positive regulation of biosynthetic process regulation of autophagy negative regulation of autophagy positive regulation of autophagy positive regulation of lamellipodium assembly positive regulation of epithelial to mesenchymal transition positive regulation of myotube differentiation macroautophagy regulation of macroautophagy negative regulation of macroautophagy regulation of lipid metabolic process neuronal action potential cell projection organization positive regulation of cell growth positive regulation of actin filament polymerization SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process T cell costimulation ruffle organization regulation of myelination protein destabilization response to nutrient levels cellular response to nutrient levels cellular response to nutrient TOR signaling response to insulin cellular response to insulin stimulus regulation of actin cytoskeleton organization calcineurin-NFAT signaling cascade cellular response to amino acid starvation multicellular organism growth TORC1 signaling TORC2 signaling regulation of circadian rhythm negative regulation of apoptotic process response to amino acid anoikis protein kinase B signaling positive regulation of cell differentiation regulation of osteoclast differentiation positive regulation of translation negative regulation of cell size positive regulation of glycolytic process negative regulation of innate immune response positive regulation of transcription from RNA polymerase III promoter negative regulation of translational initiation positive regulation of translational initiation negative regulation of insulin receptor signaling pathway positive regulation of lipid biosynthetic process behavioral response to pain oligodendrocyte differentiation positive regulation of oligodendrocyte differentiation cardiac muscle tissue development protein stabilization voluntary musculoskeletal movement positive regulation of multicellular organismal process positive regulation of stress fiber assembly positive regulation of keratinocyte migration regulation of protein kinase B signaling positive regulation of protein kinase B signaling cardiac cell development cardiac muscle cell development cardiac muscle contraction cellular response to methionine positive regulation of SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent catabolic process negative regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade cellular response to amino acid stimulus cellular response to leucine cellular response to hypoxia cellular response to osmotic stress regulation of cellular response to stress regulation of membrane permeability vascular endothelial cell response to laminar fluid shear stress antibacterial innate immune response regulation of cellular response to heat negative regulation of protein localization to nucleus regulation of signal transduction by p53 class mediator positive regulation of transcription of nuclear large rRNA transcript from RNA polymerase I promoter positive regulation of wound healing, spreading of epidermal cells negative regulation of TORC2 signaling regulation of locomotor rhythm negative regulation of TORC1 signaling positive regulation of TORC1 signaling positive regulation of cytoplasmic translational initiation regulation of lysosome organization negative regulation of lysosome organization positive regulation of pentose-phosphate shunt cellular response to leucine starvation negative regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of cytoplasmic translation regulation of autophagosome assembly
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline