  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • UBE2D2 Antibodies
          OriGene
          UBE2D2 Monoclonal Antibody (OTI2C2), TrueMAB™
          View all (25) UBE2D2 antibodies
          Tech Support
          Cite UBE2D2 Monoclonal Antibody (OTI2C2), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (24)
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 24
          UBE2D2 Antibody (TA806600S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human lymphoma tissue using anti-UBE2D2 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1 mM EDTA in 10mM Tris, pH8.5, 120°C for 3min, TA806600) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          UBE2D2 Antibody in Western Blot (WB)
          UBE2D2 Monoclonal Antibody (OTI2C2), TrueMAB™
          Product Details
          TA806600S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2C2
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human UBE2D2 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes, or E1s, ubiquitin-conjugating enzymes, or E2s, and ubiquitin-protein ligases, or E3s. This gene encodes a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. This enzyme functions in the ubiquitination of the tumor-suppressor protein p53, which is induced by an E3 ubiquitin-protein ligase. Two alternatively spliced transcript variants have been found for this gene and they encode distinct isoforms.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: (E3-independent) E2 ubiquitin-conjugating enzyme D2; E2 ubiquitin-conjugating enzyme D2; p53-regulated ubiquitin-conjugating enzyme 1; similar to UBC4/5 in yeast; Ubiquitin carrier protein D2; ubiquitin conjugating enzyme E2D 2; Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D2; Ubiquitin-conjugating enzyme E2(17)KB 2; Ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa 2; ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2 (homologous to yeast UBC4/5); Ubiquitin-protein ligase D2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: E2(17)KB2; PUBC1; UBC4; UBC4/5; UBC5B; UBCH4; UBCH5B; UBE2D2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P62837
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7322
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding ubiquitin-protein transferase activity protein binding ATP binding transferase activity ubiquitin protein ligase activity ubiquitin conjugating enzyme activity
          Process(es)
          protein polyubiquitination ubiquitin-dependent protein catabolic process protein ubiquitination protein modification process protein autoubiquitination protein K48-linked ubiquitination
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline