  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Osteopontin Antibodies
          OriGene
          SPP1 Monoclonal Antibody (OTI2F2), TrueMAB™
          View all (77) Osteopontin antibodies
          Tech Support
          Cite SPP1 Monoclonal Antibody (OTI2F2), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          SPP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          SPP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          SPP1 Antibody (TA806722S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human liver tissue within the normal limits using anti-SPP1 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1 mM EDTA in 10mM Tris, pH8.5, 120°C for 3min, TA806722) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SPP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SPP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SPP1 Antibody in Western Blot (WB)
          SPP1 Monoclonal Antibody (OTI2F2), TrueMAB™
          Product Details
          TA806722S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2F2
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 17-314 of human SPP1 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Osteopontin is an arginine-glycine-aspartic acid (RGD)-containing glycoprotein that interacts with integrins and CD44 as major receptors. It is a multifunctional protein involved in bone mineralization, cell adhesion, cell migration, chronic inflammatory disease and transformation. Proteolytic cleavage by thrombin and matrix metalloproteinases close to the integrin-binding Arg-Gly-Asp sequence modulates the function of OPN and its integrin binding properties. Thrombin-cleaved fragments of Osteopontin are overexpressed in malignant glial tumors and provide a molecular niche with survival advantage and provide a novel substrate for plasmin and cathepsin D.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Bone sialoprotein 1; Bone sialoprotein 1 (BSPI/BSP1); CALPHA1 fusion; Early T lymphocyte activation 1 (ETA1); early T-lymphocyte activation 1; HGNC:11255; immunoglobulin alpha 1 heavy chain constant region fusion protein; lnc-PKD2-2-3; MGC110940; Nephropontin; OSN-C; OSN-D; Osteopontin; osteopontin/immunoglobulin alpha 1 heavy chain constant region fusion protein; putative OPN isoform 6; Secreted phosphoprotein 1; secreted phosphoprotein 1 (osteopontin bone sialoprotein I early T lymphocyte activation 1); secreted phosphoprotein 1 (osteopontin, bone sialoprotein I, early T-lymphocyte activation 1); Secreted phosphoprotein 1 (SPP1); SPP-1; SPP1/CALPHA1 fusion; unnamed protein product; urinar; Urinary stone protein; Uropontin
          View more View less
          Gene Aliases: BNSP; BSPI; ETA-1; OPN; PSEC0156; SPP1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P10451
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6696
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity integrin binding protein binding small molecule binding extracellular matrix binding
          Process(es)
          ossification osteoblast differentiation androgen catabolic process cell adhesion signal transduction embryo implantation cell differentiation biomineral tissue development response to vitamin D response to macrophage colony-stimulating factor positive regulation of bone resorption positive regulation of transcription, DNA-templated decidualization response to steroid hormone negative regulation of collateral sprouting of intact axon in response to injury cellular response to testosterone stimulus response to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioxine positive regulation of estradiol secretion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline