  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Estrogen Receptor alpha Antibodies
          OriGene
          ESR1 Monoclonal Antibody (OTI3G2), TrueMAB™
          View all (159) Estrogen Receptor alpha antibodies
          Tech Support
          Cite ESR1 Monoclonal Antibody (OTI3G2), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          ESR1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ESR1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          ESR1 Antibody (TA807239S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded Adenocarcinoma of Human endometrium tissue using anti-ESR1 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.5) at 120°C for 3 min, TA807239)(1:120°C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ESR1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ESR1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ESR1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ESR1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ESR1 Antibody in Western Blot (WB)
          ESR1 Antibody in Western Blot (WB)
          ESR1 Monoclonal Antibody (OTI3G2), TrueMAB™
          Product Details
          TA807239S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:1200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Dog, Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI3G2
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-310 of human ESR1 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Estrogen Receptors (ER) are members of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily of nuclear receptors. The estrogen receptor is a ligand-activated transcription factor, that when bound to estrogen hormone, induces a conformational change that allows dimerization and binding to estrogen response elements (ERE) in DNA. When bound to EREs, ER can positively or negatively regulate gene transcription through the recruitment of coactivator or corepressor proteins. There are two different forms of the estrogen receptor, alpha and beta, encoded by separate genes (ESR1 and ESR2, respectively). Due to alternative RNA splicing, at least 4 estrogen receptor-alpha isoforms are known to exist (Isoform 1 (66 kDa), Isoform 2 (53 kDa), Isoform 3 (47 kDa), Isoform 4 (35 kDa)). Estrogen receptors are widely expressed in different tissue types and are essential for sexual development and reproductive function. They also play a role in other tissues such as bone. Estrogen receptors are involved in pathological processes including breast cancer, endometrial cancer, and osteoporosis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: DKFZp686N23123; E2 receptor alpha; ER; ER delta E7 isoform; ER-alpha; ER-alpha; del.3*,+1*,4,5,6,7* variant; ER-alpha; del.3*,4,5,6,7*/770 variant; ER-alpha; del.3*,4,5,6,7,8*/862 variant; ER-alpha; del.4*,5*,7 variant; ER-alpha; del.4*,5,6*/548 variant; ER-alpha; del.4*,5,6,7*/714 variant; ER-alpha; del.4*,5,6,7,8*/754 variant; ER-alpha; estrogen receptor alpha delta 3*,4,5,6,7*/819 cingulate gyrus isoform; ER-alpha; estrogen receptor alpha delta 3*,4,5,6,7*/833 superior frontal gyrus isoform; ER-alpha; estrogen receptor alpha delta 4*,5,6,7*/747 substantia nigra isoform; ER36; esr 1; esr-1; Estradiol receptor; estrogen nuclear receptor alpha; Estrogen receptor; estrogen receptor alpha E1-E2-1-2; estrogen receptor alpha E1-N2-E2-1-2; estrogen receptor-related protein; hER-alpha36; lacks a part of the exon 3, exons 4-6, and part of exon 7; contains an 822 base in frame deletion; lacks most of the exon 3, exons 4-7, and part of exon 8; lacks most of the exon 4, exons 5-6, and part of exon 7; lacks the end of the exon 3, exons 4-7, and part of exon 8; MB1; Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1; oestrogen receptor alpha; receptor; RP1-130E4.1; steroid hormone receptor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ER; ER-alpha; ERa; ERALPHA; ESR; ESR1; ESRA; Estr; Estra; ESTRR; NR3A1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P03372, (Mouse) P19785
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2099, (Dog) 403640, (Mouse) 13982
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding TFIIB-class transcription factor binding transcription cofactor binding transcription corepressor binding transcription coactivator binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding steroid hormone receptor activity RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding steroid binding protein binding calmodulin binding beta-catenin binding zinc ion binding lipid binding TBP-class protein binding enzyme binding protein kinase binding nitric-oxide synthase regulator activity estrogen receptor activity estrogen receptor binding estrogen response element binding identical protein binding sequence-specific DNA binding metal ion binding ATPase binding 14-3-3 protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter antral ovarian follicle growth epithelial cell development chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration androgen metabolic process male gonad development negative regulation of gene expression intracellular steroid hormone receptor signaling pathway intracellular estrogen receptor signaling pathway response to estradiol regulation of toll-like receptor signaling pathway negative regulation of smooth muscle cell apoptotic process negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling steroid hormone mediated signaling pathway negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity response to estrogen positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter fibroblast proliferation positive regulation of fibroblast proliferation stem cell differentiation regulation of inflammatory response positive regulation of nitric-oxide synthase activity positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity RNA polymerase II transcriptional preinitiation complex assembly uterus development vagina development prostate epithelial cord elongation prostate epithelial cord arborization involved in prostate glandular acinus morphogenesis regulation of branching involved in prostate gland morphogenesis mammary gland branching involved in pregnancy mammary gland alveolus development epithelial cell proliferation involved in mammary gland duct elongation protein localization to chromatin cellular response to estrogen stimulus cellular response to estradiol stimulus cellular response to oxygen-containing compound negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of epithelial cell apoptotic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline