  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD22 Antibodies
          OriGene
          CD22 Monoclonal Antibody (OTI8E6), TrueMAB™
          View all (111) CD22 antibodies
          Tech Support
          Cite CD22 Monoclonal Antibody (OTI8E6), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD22 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD22 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD22 Antibody (TA807844) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY CD22 (RC216939, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-CD22. (1:2000) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD22 Antibody in Western Blot (WB)
          CD22 Monoclonal Antibody (OTI8E6), TrueMAB™
          Product Details
          TA807844
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI8E6
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 707-847 of human CD22 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD22, also known as BL-CAM, is a type I transmembrane glycoprotein composed of two polypeptide chains, CD22alpha and CD22beta, with molecular weights of 130 and 140 kDa, respectively. These chains are produced by alternative splicing of the CD22 gene. CD22 is prominently expressed on mature B cells and B cell lymphomas, including hairy cell leukemia, diffuse large B-cell lymphoma, and nodular lymphocyte predominance Hodgkin's lymphoma, but is negative in classical Hodgkin's lymphoma. The extracellular portion of CD22 contains seven Ig-like domains that preferentially bind alpha2,6-linked sialic acid moieties found on epithelial, endothelial, B, and T cells. This binding can be masked by cis interactions with sialic acids on the same cell surface. CD22 expression is limited to late stages of B-cell differentiation, making it useful for phenotyping mature leukemias. Intracellularly, CD22 features six tyrosine residues within immunotyrosine-based inhibitory motifs (ITIM) and activation-like motifs. These residues are phosphorylated upon B-cell receptor engagement, allowing CD22 to regulate B-cell receptor signaling. CD22 participates in positive regulation through interactions with Src family tyrosine kinases and acts as an inhibitory receptor by recruiting cytoplasmic phosphatases via SH2 domains, which block signal transduction through dephosphorylation of signaling molecules. CD22's role in both positive and negative regulation of B-cell signaling, along with its specific expression pattern, makes it a valuable marker for antibody customers interested in B-cell-related research and diagnostics.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: B-cell receptor CD22; B-lymphocyte cell adhesion molecule; B-lymphocyte cell adhesion molecule (BL-CAM); BL-CAM; CD22; CD22 antigen; FLJ22814; Lectin 2; Leu-14; MGC130020; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2 (Siglec-2); Siglec-2; T-cell surface antigen Leu-14; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD22; SIGLEC-2; SIGLEC2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P20273
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 933
          View more View less
          Function(s)
          IgM binding receptor binding protein binding protein phosphatase binding carbohydrate binding sialic acid binding CD4 receptor binding
          Process(es)
          negative regulation of immunoglobulin production negative regulation of immune system process cell adhesion negative regulation of signal transduction regulation of endocytosis regulation of B cell proliferation B cell activation regulation of immune response negative regulation of calcium-mediated signaling negative regulation of B cell receptor signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline