  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PD-1 (CD279) Antibodies
          OriGene
          PDCD1 Monoclonal Antibody (OTI12G4), TrueMAB™
          View all (387) PD-1 (CD279) antibodies
          Tech Support
          Cite PDCD1 Monoclonal Antibody (OTI12G4), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          PDCD1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PDCD1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          PDCD1 Antibody (TA807868) in ICC/IF
          Immunofluorescent staining of PDCD1(RC210364)-stable-transfected HEK293T cells (left) labeling PDCD1 with mouse monoclonal antibody TA807868 (green) and nucleus with Hoechst33342 (blue). HEK293T cells serve as negative control (right).
          (1:100)
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PDCD1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PDCD1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PDCD1 Antibody in Western Blot (WB)
          PDCD1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PDCD1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PDCD1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PDCD1 Monoclonal Antibody (OTI12G4), TrueMAB™
          Product Details
          TA807868
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100-1:900
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:50
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI12G4
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human PDCD1 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Cell-mediated immune responses are initiated by T lymphocytes that are themselves stimulated by cognate peptides bound to MHC molecules on antig en-presenting cells (APC). T-cell activation is generally self-limited as activated T cells express receptors such as PD-1 (also known as PDCD-1) that mediate inhibitory signals from the APC. PD-1 can bind two different but related ligands, PDL-1 and PDL-2. Upon binding to either of these ligands, signals generated by PD-1 inhibit the activation of the immune response in the absence of "danger signals" such as LPS or other molecules associated with bacteria or other pathogens. Evidence for this is seen in PD1-null mice who exhibit hyperactivated immune systems and autoimmune diseases. Despite its predicted molecular weight, PD-1 often migrates at higher molecular weight in SDS-PAGE.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD279; CD279; PD-1; hPD1; PD-1; PD1; alternatively spliced; PDCD1; programmed cell death 1 protein; Programmed cell death protein 1; Protein PD-1; Protein PD1; sCD279; soluble CD279; systemic lupus erythematosus susceptibility 2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AIMTBS; CD279; hPD-1; hPD-l; hSLE1; PD-1; PD1; PDCD1; SLEB2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q15116
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5133
          View more View less
          Function(s)
          protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          B cell apoptotic process adaptive immune response immune system process negative regulation of tolerance induction negative regulation of T cell mediated immune response to tumor cell negative regulation of B cell apoptotic process apoptotic process humoral immune response regulation of immune response negative regulation of immune response negative regulation of T cell activation negative regulation of multicellular organismal process positive regulation of T cell apoptotic process regulatory T cell apoptotic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline