  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GNA15 Antibodies
          OriGene
          GNA15 Monoclonal Antibody (OTI2D11), TrueMAB™
          View all (14) GNA15 antibodies
          Tech Support
          Cite GNA15 Monoclonal Antibody (OTI2D11), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          GNA15 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          GNA15 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          GNA15 Antibody (TA808163S) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY GNA15 (RC202243, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-GNA15. Positive lysates LY419560 (100 µg) and LC419560 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GNA15 Antibody in Western Blot (WB)
          GNA15 Monoclonal Antibody (OTI2D11), TrueMAB™
          Product Details
          TA808163S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2D11
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-256 of human GNA15 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) are involved as modulators or transducers in various transmembrane signaling systems.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; Epididymis tissue protein Li 17E; G alpha 15; G alpha 16; G alpha-15; G alpha-16; G protein; G-protein subunit alpha-16; GNA 15; GNA 16; Gq class; guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha 15 (Gq class); Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-15; Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-16; heterotrimeric guanine nucleotide-binding protein 1L; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: GNA15; GNA16; HG1L
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P30679
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2769
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding G-protein coupled receptor binding GTPase activity GTP binding guanyl nucleotide binding G-protein beta/gamma-subunit complex binding metal ion binding
          Process(es)
          signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled acetylcholine receptor signaling pathway calcium-mediated signaling
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline