  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • KLF9 Antibodies
          OriGene
          KLF9 Monoclonal Antibody (OTI8A11), TrueMAB™
          View all (20) KLF9 antibodies
          Tech Support
          Cite KLF9 Monoclonal Antibody (OTI8A11), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (14)
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 14
          KLF9 Antibody (TA808444S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human pancreas tissue within the normal limits using anti-KLF9 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.5) at 120°C for 3 min, TA808444)(1:150) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF9 Antibody in Western Blot (WB)
          KLF9 Monoclonal Antibody (OTI8A11), TrueMAB™
          Product Details
          TA808444S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI8A11
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human KLF9 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          KLF-9 is a transcription factor belonging to the Sp 1 C2H2 type zinc finger family. It binds to GC box elements located in the promoter. This binding of the encoded protein to a single GC box inhibits mRNA expression while binding to tandemly repeated GC box elements activates transcription. KLF-9 serves as a key transcriptional regulator for uterine endometrial cell proliferation, adhesion, and differentiation both during pregnancy and tumorigenesis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Basic transcription element-binding protein 1; BTE-binding protein 1; GC-box binding transcription factor BTEB; GC-box-binding protein 1; Krueppel-like factor 9; Kruppel like factor 9; Transcription factor BTEB1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BTEB; BTEB1; KLF9
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q13886
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 687
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding zinc ion binding metal ion binding
          Process(es)
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter circadian rhythm negative regulation of keratinocyte proliferation rhythmic process cellular response to cortisol stimulus
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline