  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • BLNK Antibodies
          OriGene
          BLNK Monoclonal Antibody (OTI4C9), TrueMAB™
          View all (27) BLNK antibodies
          Tech Support
          Cite BLNK Monoclonal Antibody (OTI4C9), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (7)
          BLNK Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          BLNK Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 7
          BLNK Antibody (TA808517S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human Kidney tissue within the normal limits using anti-BLNK mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.5) at 120°C for 3 min, TA808517)(1:150). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          BLNK Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BLNK Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BLNK Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BLNK Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BLNK Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BLNK Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BLNK Antibody in Western Blot (WB)
          BLNK Monoclonal Antibody (OTI4C9), TrueMAB™
          Product Details
          TA808517S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI4C9
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-292 of human BLNK produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          B cell linker protein (Blnk) is a protein encoded by the Blnk gene located on chromosome 10 in humans. It is also known as SLP 65 (Src homology 2 domain-containing leukocyte protein of 65 kDa). It derives its name from being an adaptor protein in the B cell receptor signaling cascade with several supporting studies showing improper development of B cells in the absence of Blnk. Blnk undergoes tyrosine phosphorylation by Syk, a B cell receptor activated kinase, which provides a platform for interaction of signaling intermediaries such as the Vav GEF and Grb2.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: B cell adaptor containing SH2 domain; B-cell activation; B-cell adapter containing a SH2 domain protein; B-cell adapter containing a Src homology 2 domain protein; B-cell linker protein; Cytoplasmic adapter protein; MGC111051; SLP-65; Src homology 2 domain-containing leukocyte protein of 65 kDa; Src homology [SH2] domain-containing leukocyte protein of 65 kD; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AGM4; BASH; bca; BLNK; BLNK-S; LY57; SLP-65; SLP65
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8WV28
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 29760
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase adaptor activity protein binding lipid binding enzyme binding protein kinase binding signaling adaptor activity SH2 domain binding phospholipase binding molecular condensate scaffold activity protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          inflammatory response humoral immune response transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of gene expression B cell differentiation intracellular signal transduction B cell activation B cell receptor signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline