  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TDG Antibodies
          OriGene
          TDG Monoclonal Antibody (OTI3C11), TrueMAB™
          Advanced Verification
          View all (23) TDG antibodies
          Tech Support
          Cite TDG Monoclonal Antibody (OTI3C11), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (15)
          • Advanced Verification (1)
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 16
          TDG Antibody (TA808610S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human lymphoma tissue using anti-TDG mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.5) at 120°C for 3 min, TA808610)(1:150). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TDG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TDG Antibody in Western Blot (WB)
          TDG Antibody in Western Blot (WB)
          TDG Antibody
          TDG Monoclonal Antibody (OTI3C11), TrueMAB™
          Product Details
          TA808610S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI3C11
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 160-253 of human TDG produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The protein encoded by this gene belongs to the TDG/mug DNA glycosylase family. Thymine-DNA glycosylase removes thymine moieties from G/T mismatches by hydrolyzing the carbon-nitrogen bond between the sugar-phosphate backbone of DNA and the mis paired thymine. With lower activity, this enzyme also removes thymine from C/T and T/T mispairings. TDG can also remove uracil and 5-bromouracil from mispairings with guanine. This enzyme plays a central role in cellular defense against genetic mutation caused by the spontaneous deamination of 5-methylcytosine and cytosine. This gene may have a pseudogene in the p arm of chromosome 12.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: G/T mismatch-specific thymine DNA glycosylase; hTDG; Thymine-DNA glycosylase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: hTDG; TDG
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q13569
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6996
          View more View less
          Function(s)
          magnesium ion binding mismatch base pair DNA N-glycosylase activity nucleic acid binding DNA binding damaged DNA binding double-stranded DNA binding transcription cofactor activity uracil DNA N-glycosylase activity protein kinase C binding protein binding ATP binding pyrimidine-specific mismatch base pair DNA N-glycosylase activity hydrolase activity DNA N-glycosylase activity protein domain specific binding mismatched DNA binding sodium ion binding chloride ion binding SUMO binding G/U mismatch-specific uracil-DNA glycosylase activity DNA-binding transcription factor binding G/T mismatch-specific thymine-DNA glycosylase activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter DNA repair base-excision repair base-excision repair, AP site formation chromatin organization cellular response to DNA damage stimulus regulation of gene expression, epigenetic depyrimidination regulation of embryonic development chromosomal 5-methylcytosine DNA demethylation, oxidation pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline