  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Her-2 (ErbB2) Antibodies
          OriGene
          ERBB2 Monoclonal Antibody (3G11-14), TrueMAB™
          View all (231) Her-2 (ErbB2) antibodies
          Tech Support
          Cite ERBB2 Monoclonal Antibody (3G11-14), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ERBB2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          ERBB2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ERBB2 Antibody (TA808699) in Flow
          Flow cytometric analysis of live MCF7 cells (non-fixed, non-permeabilized), using anti-HER2/ERBB2 antibody (TA808699 at 1:50, Brown), compared to IgG1 isotype control (Black). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ERBB2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ERBB2 Monoclonal Antibody (3G11-14), TrueMAB™
          Product Details
          TA808699
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          1:50
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3G11-14
          Immunogen
          HER2 extracellular domain (aa 23-652) expressed in HEK293 cells with a C-terminal DDK tag
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          ErbB2 (HER2) is a receptor tyrosine kinase that is overexpressed in some breast tumors. Herceptin, used in treatment of metastatic Her2-positive cancer, is monoclonal antibody targeting this kinase.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: approximately 68 kDa secreted autoinhibitor glycoprotein; c-erb B2/neu protein; CD antigen CD340; CD340; erb-b2; erbb 2; ErbB2 (pTyr1139); ErbB2 (pY1139); ErbB2 phospho Y1139; her 2; HER2 receptor; HER2/neu receptor; herstatin; human epidermal growth factor receptor 2; metas; Metastatic lymph node gene 19 protein; MLN 19; neuro/glioblastoma derived oncogene homolog; neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog; p185erbB2; phospho ErbB2; Proto-oncogene c-ErbB-2; Proto-oncogene Neu; Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2; Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2; unnamed protein product; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncoprotein 2; v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog
          View more View less
          Gene Aliases: c-ERB-2; c-ERB2; CD340; ERBB2; HER-2; HER-2/neu; HER2; MLN 19; MLN-19; MLN19; NEU; NGL; p185(erbB2); TKR1; VSCN2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P04626
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2064
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding RNA polymerase I core binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity transmembrane signaling receptor activity receptor binding protein binding ATP binding coreceptor activity kinase activity transferase activity growth factor binding receptor tyrosine kinase binding identical protein binding ErbB-3 class receptor binding protein heterodimerization activity
          Process(es)
          protein phosphorylation signal transduction cell surface receptor signaling pathway enzyme linked receptor protein signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway epidermal growth factor receptor signaling pathway nervous system development peripheral nervous system development heart development neuromuscular junction development motor neuron axon guidance cell proliferation positive regulation of gene expression Schwann cell development peptidyl-tyrosine phosphorylation neuron differentiation positive regulation of cell growth regulation of microtubule-based process immature T cell proliferation in thymus negative regulation of immature T cell proliferation in thymus positive regulation of Rho protein signal transduction intracellular signal transduction ERBB2 signaling pathway ERBB2-ERBB3 signaling pathway ERBB2-EGFR signaling pathway ERBB2-ERBB4 signaling pathway wound healing regulation of cell proliferation myelination negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of translation regulation of angiogenesis positive regulation of cell adhesion positive regulation of transcription from RNA polymerase I promoter oligodendrocyte differentiation positive regulation of epithelial cell proliferation regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to growth factor stimulus cellular response to epidermal growth factor stimulus semaphorin-plexin signaling pathway positive regulation of protein targeting to membrane neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane positive regulation of intracellular signal transduction
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline