  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • ELF3 Antibodies
          OriGene
          ELF3 Monoclonal Antibody (OTI6G6), TrueMAB™
          View all (23) ELF3 antibodies
          Tech Support
          Cite ELF3 Monoclonal Antibody (OTI6G6), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          ELF3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ELF3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          ELF3 Antibody (TA809989S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded Adenocarcinoma of Human colon tissue using anti-ELF3 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.5) at 120°C for 3 min, TA809989)(1:250). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ELF3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ELF3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ELF3 Antibody in Western Blot (WB)
          ELF3 Antibody in Western Blot (WB)
          ELF3 Monoclonal Antibody (OTI6G6), TrueMAB™
          Product Details
          TA809989S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:250
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI6G6
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 175-286 of human ELF3 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          ESE-1 (Epithelium-Specific Ets) is a novel, highly tissue-restricted member of the ets transcription factor/oncogene family, which has features distinct from those of any other ets-related factor. ESE-1 binds with high affinity to and transactivates the ets binding site in the promoter of the keratinocyte terminal differentiation marker gene, SPRR2A. ESE-1 is a critical regulator of epithelial cell differentiation.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: AT2G25930; E74-like factor 3; E74-like factor 3 (ets domain transcription factor); E74-like factor 3 (ets domain transcription factor, epithelial-specific ); E74-like factor 3 (ETS domain transcription factor, serine box, epithelial-specific); EARLY FLOWERING 3; ELF3; Epithelial-restricted with serine box; Epithelium-restricted Ets protein ESX; Epithelium-specific Ets transcription factor 1; ESE-1; ets domain transcription factor, serine box (epithelial-specific); ETS-related transcription factor Elf-3; F17H15.25; jen; PYK20; RP11-510N19.1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ELF3; EPR-1; ERT; ESE-1; ESX; JEN
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P78545
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1999
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          blastocyst development regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter inflammatory response anatomical structure morphogenesis cell differentiation extracellular matrix organization negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter mammary gland involution
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline