  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • LHX2 Antibodies
          OriGene
          LHX2 Monoclonal Antibody (OTI2E8), TrueMAB™
          View all (15) LHX2 antibodies
          Tech Support
          Cite LHX2 Monoclonal Antibody (OTI2E8), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          LHX2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          LHX2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          LHX2 Antibody (TA810304S) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY LHX2 (RC210786, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-LHX2. (1. Positive lysates LY401508 (100 µg) and LC401508 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          LHX2 Antibody in Western Blot (WB)
          LHX2 Antibody in Western Blot (WB)
          LHX2 Monoclonal Antibody (OTI2E8), TrueMAB™
          Product Details
          TA810304S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2E8
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 220-406 of human LHX2 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          This gene encodes a protein belonging to a large protein family, members of which carry the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator. The protein can recapitulate or rescue phenotypes in Drosophila caused by a related protein, suggesting conservation of function during evolution.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Homeobox protein LH-2; LIM homeo box protein 2; LIM homeobox protein 2; LIM HOX gene 2; LIM/homeobox protein Lhx2; MGC138390; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ap; apterous; hLhx2; Lh-2; LH2; LH2A; LHX2; Lim2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P50458, (Mouse) Q9Z0S2
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9355, (Mouse) 16870
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding protein binding sequence-specific DNA binding metal ion binding transcription factor activity, RNA polymerase II transcription factor binding zinc ion binding helix-turn-helix transcription factor homeodomain transcription factor DNA-binding transcription factor gene-specific transcriptional regulator
          Process(es)
          neural tube closure hair follicle development regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter nervous system development axon guidance brain development mesoderm development dorsal/ventral pattern formation telencephalon development olfactory bulb development telencephalon regionalization cerebral cortex development neurogenesis neuron differentiation maintenance of epithelial cell apical/basal polarity negative regulation of gene expression, epigenetic positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter anatomical structure formation involved in morphogenesis axon extension negative regulation of neurogenesis retina development in camera-type eye positive regulation of neural precursor cell proliferation transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of transcription regulatory region DNA binding
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline