  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • RNase11 Antibodies
          OriGene
          RNASE11 Monoclonal Antibody (OTI2B8), TrueMAB™
          View all (7) RNase11 antibodies
          Tech Support
          Cite RNASE11 Monoclonal Antibody (OTI2B8), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (7)
          RNASE11 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          RNASE11 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 7
          RNASE11 Antibody (TA810537S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human pancreas tissue within the normal limits using anti-RNASE11 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.5) at 120°C for 3 min, TA810537)(1:150). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RNASE11 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RNASE11 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RNASE11 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RNASE11 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RNASE11 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RNASE11 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RNASE11 Antibody in Western Blot (WB)
          RNASE11 Monoclonal Antibody (OTI2B8), TrueMAB™
          Product Details
          TA810537S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2B8
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human RNASE11 produced in E.coli.
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          RNASE11 (Ribonuclease A Family Member 11 (Inactive)) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include nucleic acid binding and ribonuclease activity.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein Li 84p; Putative inactive ribonuclease 11; ribonuclease 11; ribonuclease A J1; ribonuclease, RNase A family, 11 (non-active); RNase 11; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: C14orf6; HEL-S-84p; RAJ1; RNASE11; UNQ5832/PRO19669
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8TAA1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 122651
          View more View less
          Function(s)
          nucleic acid binding ribonuclease activity protein binding
          Process(es)
          defense response to Gram-positive bacterium
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline