  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CNPase Antibodies
          OriGene
          CNPase Monoclonal Antibody (OTI3C3), TrueMAB™
          View all (25) CNPase antibodies
          Tech Support
          Cite CNPase Monoclonal Antibody (OTI3C3), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          CNPase Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CNPase Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          CNPase Antibody (TA811100S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human embryonic cerebellum within the normal limits using anti-CNP mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.5) at 120°C for 3 min, TA811100)(1:500) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CNPase Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CNPase Antibody in Western Blot (WB)
          CNPase Antibody in Western Blot (WB)
          CNPase Antibody in Western Blot (WB)
          CNPase Monoclonal Antibody (OTI3C3), TrueMAB™
          Product Details
          TA811100S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI3C3
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human CNP produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CNP may participate in RNA metabolism in the myelinating cell, CNP is the third most abundant protein in central nervous system myelin.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 2', 3' cyclic nucleotide 3' phosphohydrolase; 2',3'-cyclic nucleotide 3' phosphodiesterase; 2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase; 2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase (EC 3.1.4.37); CNP; CNPase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CN37; CNP; CNP1; HLD20
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P09543
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1267
          View more View less
          Function(s)
          RNA binding 2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase activity protein binding hydrolase activity
          Process(es)
          chemical synaptic transmission axonogenesis adult locomotory behavior cyclic nucleotide catabolic process response to toxic substance substantia nigra development oligodendrocyte differentiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline