  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MASP2 Antibodies
          OriGene
          MASP2 Monoclonal Antibody (OTI2F10), TrueMAB™
          View all (21) MASP2 antibodies
          Tech Support
          Cite MASP2 Monoclonal Antibody (OTI2F10), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          MASP2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          MASP2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          MASP2 Antibody (TA812533S) in WB
          Western blot analysis of HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Cat # PS100001, Left lane) or pCMV6-ENTRY MASP2 (Cat # RC216665, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and blotted with anti-MASP2 (Cat # TA812533)(1:500). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MASP2 Antibody in Western Blot (WB)
          MASP2 Monoclonal Antibody (OTI2F10), TrueMAB™
          Product Details
          TA812533S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2F10
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 445-686 of human MASP2 (NP_006601) produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 50% glycerol, 1% BSA
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Mannose (or mannan)-binding lectin (MBL), also known as serum mannosebinding protein (MBP), initiates the lectin branch of the innate immune response by binding to the surface of potentially pathogenic microorganisms and initiating complement fixation through an N-terminal collagen-like domain. MBL is a key component in immune response in that it can directly trigger neutralization of invading microorganisms by an Ab-independent mechanism. Mutations of human MBL are associated with immunodeficiency resulting from a reduction in the ability of the mutant MBL to initiate complement fixation. In human, three types of MBL-associated serine proteases, MASP-1, MASP-2 and MASP-3, and a truncated form of MASP-2 (small MBL-associated protein; sMAP or MAp19) complex with MBL to activate the lectin pathway of the complement system. Activated MASPs subsequently cleave and activate downstream components of the complement pathway. MASP-3 is an alternatively spliced product from the MASP-1 gene and may function to inhibit MASP-2 by competing for MBL binding and inhibiting the activation of MBLassociated MASP-2.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: mannan binding lectin serine peptidase 2; mannan-binding; mannan-binding lectin serine peptidase 1 pseudogene 1; mannan-binding lectin serine protease 1 pseudogene 1; Mannan-binding lectin serine protease 2; mannose-binding lectin associated protein 19; mannose-binding lectin-associated serine protease 2; Mannose-binding protein-associated serine protease 2; MASP-2; MBL-associated plasma protein of 19 kD; MBL-associated serine protease 2; small MBL-associated protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MAP-2; MAP19; MASP-2; MASP1P1; MASP2; sMAP
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O00187
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10747
          View more View less
          Function(s)
          complement component C4b binding serine-type endopeptidase activity calcium ion binding protein binding peptidase activity serine-type peptidase activity hydrolase activity identical protein binding metal ion binding calcium-dependent protein binding
          Process(es)
          complement activation, lectin pathway activation of membrane attack complex immune system process proteolysis complement activation complement activation, classical pathway opsonization zymogen activation killing of cells of other organism innate immune response protein maturation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline