  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NSE Antibodies
          OriGene
          NSE Monoclonal Antibody (OTI3C1), TrueMAB™
          View all (93) NSE antibodies
          Tech Support
          Cite NSE Monoclonal Antibody (OTI3C1), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          NSE Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          NSE Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          NSE Antibody (TA813801S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded Human pancreas tissue within the normal limits using anti-NSE mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1mM EDTA in 10mM Tris buffer (pH8.0) at 120°C for 3 min, TA813801). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NSE Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NSE Monoclonal Antibody (OTI3C1), TrueMAB™
          Product Details
          TA813801S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI3C1
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 188-293 of human NSE (NP_001966) produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 50% glycerol, 1% BSA
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
          Target Information
          Neuron specific enolase (NSE, ENO1, ENO2, ENO3) is an enzyme that catalyzes the conversion of 2-phosphoglycerate to phosphoenolpyruvate in the glycolytic pathway, and the reverse reaction in gluconeogenesis. NSE has a high stability in biological fluids and can easily diffuse to the extracellular medium and cerebrospinal fluid (CSF) when neuronal membranes are injured.NSE is one of three mammalian enolases, which are also known as ENO1, ENO2, and ENO3 or alternately as enolase alpha, beta and gamma. The alpha-subunit is expressed in most tissues, the beta-subunit only in muscle, and the gamma-subunit is expressed primarily in neurons, in normal and in neoplastic neuroendocrine cells. Co-expression of NSE and chromogranin A is common in neuroendocrine neoplasms. Since neurons require a great deal of energy, they are very rich in glycolytic enzymes such a GAPDH and NSE. Antibodies to NSE protein are useful to identify neuronal cell bodies, developing neuronal lineage and neuroendocrine cells. Release of NSE from damaged neurons into CSF and blood has also been used as a biomarker of neuronal injury. NSE is used clinically as a sensitive and useful marker of neuronal damage in several neurological disorders including stroke, hypoxic brain damage, status epilepticus, Creutzfeldt-Jakob disease, and herpetic encephalitis. Further, NSE is found in elevated concentrations in plasma and certain neoplasias that include pediatric neuroblastoma and small cell lung cancer.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase; 2-phospho-D-glycerate hydrolyase; Eno; ENO2; ENOG; Enolase 2; enolase 2 (gamma, neuronal); epididymis secretory protein Li 279; gamma enolase; Gamma-enolase; Neural enolase; neuron specific enolase; neuron specific gamma enolase; Neuron-specific enolase; Neuronal Enolase; neuronal enriched enolase; neurone-specific enolase; NSE; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AI837106; D6Ertd375e; Eno-2; ENO2; HEL-S-279; NSE; RNEN3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P09104, (Mouse) P17183, (Rat) P07323
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2026, (Mouse) 13807, (Rat) 24334
          View more View less
          Function(s)
          magnesium ion binding phosphopyruvate hydratase activity protein binding lyase activity enzyme binding identical protein binding macromolecular complex binding metal ion binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity lyase
          Process(es)
          gluconeogenesis glycolytic process response to xenobiotic stimulus response to estradiol canonical glycolysis response to organic cyclic compound response to drug
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline