  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • NGAL Antibodies
          OriGene
          NGAL Monoclonal Antibody (OTI4B5), TrueMAB™
          View all (120) NGAL antibodies
          Tech Support
          Cite NGAL Monoclonal Antibody (OTI4B5), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          NGAL Monoclonal Antibody (OTI4B5), TrueMAB™
          Product Details
          TA814374S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          1:5,000-1:10,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI4B5
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human NGAL (NP_005555) produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 50% glycerol, 1% BSA
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          NGAL (Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, lipocalin 2, siderocalin and neutrophil lipocalin) is a 25 kDa glycosylated single chain monomer and member of the lipocalin family of proteins that bind and transport small lipophilic molecules. NGAL is released by activated neutrophils, can form dimers and small amounts of higher oligomers, and complexes with matrix metalloproteinase 9 (MMP-9, gelatinase B). Low level expression of NGAL in a variety of epithelia may be increased in inflammation or cancers. Expression of NGAL in the kidney is dramatically increased by ischemic or nephrotoxic kidney injury.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9; HGNC:6526; LCN2; Lipocalin-2; Lipocalin2; migration-stimulating factor inhibitor; Neutrophil gelatinase-associated lipocalin; neutrophil lipocalin; NGAL; Oncogene 24p3; OTTHUMP00000022240; p25; RP23-161B9.11; Siderocalin; siderocalin LCN2; unnamed protein product; uterocalin
          View more View less
          Gene Aliases: 24p3; HNL; LCN2; MSFI; NGAL; p25
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P80188
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3934
          View more View less
          Function(s)
          protease binding iron ion binding protein binding small molecule binding identical protein binding iron ion sequestering activity enterobactin binding
          Process(es)
          immune system process ion transport iron ion transport apoptotic process acute-phase response response to oxidative stress short-term memory long-term memory response to xenobiotic stimulus response to virus response to bacterium response to herbicide response to toxic substance response to blue light response to fructose response to iron(II) ion response to mycotoxin positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression siderophore transport positive regulation of cell projection organization response to nutrient levels cellular response to nutrient levels response to lipopolysaccharide cellular response to increased oxygen levels defense response to bacterium positive regulation of apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process innate immune response cellular response to hydrogen peroxide cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interleukin-1 cellular response to interleukin-6 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to hypoxia cellular response to X-ray extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand positive regulation of hippocampal neuron apoptotic process negative regulation of hippocampal neuron apoptotic process positive regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process response to kainic acid positive regulation of iron ion import across plasma membrane cellular response to beta-amyloid positive regulation of endothelial tube morphogenesis cellular response to nerve growth factor stimulus positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline