  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FGF2 Antibodies
          OriGene
          FGF2 Polyclonal Antibody
          View all (43) FGF2 antibodies
          Tech Support
          Cite FGF2 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          FGF2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FGF2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          FGF2 Antibody (TA890058S) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY FGF2(RC217426, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-FGF2 rab. Positive lysates LY400733 (100 µg) and LC400733 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          FGF2 Antibody in Western Blot (WB)
          FGF2 Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          TA890058S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Recombinant protein of human FGF2
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1.17 mg/mL
          Amount
          35.1 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          FGF2 (FGFb, fibroblast growth factor basic) belongs to the fibroblast growth factor (FGF) family, and interacts with high-affinity transmembrane receptors to influence cell proliferation and tissue neovascularization. FGF2 exists as five isoforms with distinct intracellular localizations and functions. The 18 kDa isoform is predominantly cytosolic and acts through cell surface receptors, whereas the 22, 22.5, 24 and 34 kDa isoforms are nuclear and may signal independent of transmembrane receptor pathways. In humans, the gene is located on the q arm of chromosome 4. FGF2 has been implicated in diverse biological processes, such as limb and nervous system development, wound healing, and tumor growth. The mRNA for FGF2 contains multiple polyadenylation sites, and is alternatively translated from non-AUG and AUG initiation codons, resulting in five different isoforms with distinct properties. The CUG-initiated isoforms are localized in the nucleus and are responsible for the intracrine effect, whereas, the AUG-initiated form is mostly cytosolic and is responsible for the paracrine and autocrine effects of this FGF. Diseases associated with FGF2 dysfunction include Kaposi Sarcoma and corneal neovascularization.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 18 kd basic fibroblast growth factor; 21 kd basic fibroblast growth factor (ctg start codon; put.); putative; Basic fibroblast growth factor; basic fibroblast growth factor (ctg start codon); putative; basic fibroblast growth factor bFGF; bFGF; FGF; fgf basic; FGF-2; FGF-b; FGF2; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 2; fibroblast growth factor 2 (basic); Fibroblast growth factor basic; H-FGF-b-147; H-FGF-b-154; HBGF-2; Heparin-binding growth factor 2; M-FGF-b; prostatropin
          View more View less
          Gene Aliases: BFGF; FGF-2; FGF2; FGFB; HBGF-2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P09038, (Rat) P13109
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2247, (Rat) 54250
          View more View less
          Function(s)
          fibroblast growth factor receptor binding cytokine activity integrin binding protein binding growth factor activity heparin binding chemokine binding chemoattractant activity identical protein binding histone H3K9me2/3 reader activity receptor-receptor interaction ligand-dependent nuclear receptor transcription coactivator activity growth factor intercellular signal molecule
          Process(es)
          angiogenesis osteoblast differentiation branching involved in ureteric bud morphogenesis organ induction endothelial cell proliferation positive regulation of endothelial cell proliferation cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of neuroblast proliferation chromatin organization transcription from RNA polymerase II promoter chemotaxis signal transduction Ras protein signal transduction nervous system development neuroblast proliferation cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation fibroblast growth factor receptor signaling pathway embryo development ending in birth or egg hatching organ morphogenesis glial cell differentiation positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of fibroblast migration growth factor dependent regulation of skeletal muscle satellite cell proliferation substantia nigra development cerebellar granule cell precursor proliferation positive regulation of cerebellar granule cell precursor proliferation neurogenesis cell differentiation hyaluronan catabolic process lung development regulation of cell migration paracrine signaling negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway wound healing auditory receptor cell differentiation positive regulation of cell fate specification positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of blood vessel endothelial cell migration negative regulation of blood vessel endothelial cell migration endothelial cell migration response to ethanol positive regulation of auditory receptor cell differentiation positive regulation of osteoblast differentiation regulation of angiogenesis positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of retinal cell programmed cell death behavioral response to ethanol embryonic morphogenesis positive regulation of smooth muscle cell proliferation response to axon injury stem cell differentiation stem cell development epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation positive chemotaxis release of sequestered calcium ion into cytosol regulation of cell cycle positive regulation of cell division positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of cardiac muscle cell proliferation canonical Wnt signaling pathway corticotropin hormone secreting cell differentiation thyroid-stimulating hormone-secreting cell differentiation neuroepithelial cell differentiation chondroblast differentiation mammary gland epithelial cell differentiation angiogenesis involved in coronary vascular morphogenesis negative regulation of wound healing ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to mechanical stimulus stem cell proliferation regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of canonical Wnt signaling pathway positive regulation of lens fiber cell differentiation positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of neuroepithelial cell differentiation negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of blood vessel endothelial cell proliferation involved in sprouting angiogenesis positive regulation of sprouting angiogenesis response to wortmannin positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation lymphatic endothelial cell migration positive regulation of epithelial tube formation regulation of morphogenesis of an epithelium positive regulation of blood vessel branching positive regulation of vascular endothelial cell proliferation regulation of endothelial cell chemotaxis to fibroblast growth factor positive regulation of endothelial cell chemotaxis to fibroblast growth factor positive regulation of DNA biosynthetic process negative regulation of stem cell proliferation positive regulation of stem cell proliferation positive regulation of stem cell differentiation positive regulation of endothelial cell chemotaxis activation of MAPKK activity positive regulation of protein phosphorylation phosphatidylinositol biosynthetic process aging positive regulation of phospholipase C activity inositol phosphate biosynthetic process positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity positive regulation of cell differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of cell death
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline