  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • MRP2 Antibodies
          OriGene
          ABCC2 Polyclonal Antibody
          View all (23) MRP2 antibodies
          Tech Support
          Cite ABCC2 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ABCC2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ABCC2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ABCC2 Antibody (TA890096S) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY ABCC2 (RC218976, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-ABCC2 rabbit polyclonal antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ABCC2 Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          TA890096S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Recombinant protein of human ABCC2
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1.95 mg/mL
          Amount
          58.5 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          This gene encodes the prototype of the membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family proteins. MAGUKs interact with the cytoskeleton and regulate cell proliferation, signaling pathways, and intercellular junctions. The encoded protein is an extensively palmitoylated membrane phosphoprotein containing a PDZ domain, a Src homology 3 (SH3) motif, and a guanylate kinase domain. This gene product interacts with various cytoskeletal proteins and cell junctional proteins in different tissue and cell types, and may be involved in the regulation of cell shape, hair cell development, neural patterning of the retina, and apico-basal polarity and tumor suppression pathways in non-erythroid cells. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ATP-binding cassette sub-family C member 2; ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 2; Canalicular multidrug resistance protein; Canalicular multispecific organic anion transporter 1; Human MRP2; KIAA1010; Multidrug resistance-associated protein 2
          View more View less
          Gene Aliases: ABC30; ABCC2; CMOAT; CMOAT1; CMRP; DJS; MRP2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q92887
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1244
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protein binding ATP binding organic anion transmembrane transporter activity xenobiotic-transporting ATPase activity bilirubin transmembrane transporter activity glutathione S-conjugate-exporting ATPase activity ATPase activity transmembrane transporter activity ATPase activity, coupled to transmembrane movement of substances xenobiotic transporter activity anion transmembrane-transporting ATPase activity ABC-type transporter activity
          Process(es)
          xenobiotic metabolic process drug transmembrane transport lipid transport negative regulation of gene expression bile acid and bile salt transport bilirubin transport heme catabolic process drug export carboxylic acid transport transmembrane transport transepithelial transport leukotriene transport anion transmembrane transport transport across blood-brain barrier drug transport across blood-brain barrier
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline