Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TIMP1 Antibodies

          Invitrogen

          TIMP1 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          View all (45) TIMP1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TIMP1 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (3)
          TIMP1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TIMP1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TIMP1 Antibody (500-P280BT-500UG) in WB

          Western Blot: To detect hTIMP-1 by Western Blot analysis TIMP1 Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P280BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hTIMP-1 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TIMP1 Antibody in Western Blot (WB)
          TIMP1 Antibody in Western Blot (WB)
          TIMP1 Antibody in ELISA (ELISA)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          TIMP1 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Product Details

          500-P280BT-500UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived, 20.6 kDa Recombinant Human TIMP-1
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_3251243

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: CTCVPPHPQT AFCNSDLVIR AKFVGTPEVN QTTLYQRYEI KMTKMYKGFQ ALGDAADIRF VYTPAMESVC GYFHRSHNRS EEFLIAGKLQ DGLLHITTCS FVAPWNSLSL AQRRGFTKTY TVGCEECTVF PCLSIPCKLQ SGTHCLWTDQ LLQGSEKGFQ SRHLACLPRE PGLCTWQSLR SQIA.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human TIMP-1. Anti-Human TIMP-1-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

          Sandwich ELISA: To detect hTIMP-1 by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human TIMP-1 (500-P280) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant hTIMP-1.

          Western Blot: To detect hTIMP-1 by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hTIMP-1 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          500-P280BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg

          Target Information

          TIMP1 (metalloproteinase inhibitor 1) is a metalloproteinase inhibitor that functions by forms one-to-one complexes with target metallproteinases, such as collagenases, and irreversible inactivates them by binding to their catalytic zinc cofactor. TIMP1 acts on MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP10, MMP11, MMP12, MMP14, and MMP16. It also functions as a growth factor that regulates cell differenation, migration, and cell death. TIMP1 activates cellular signaling cascades via CD63 and ITGB1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: collagenase inhibitor; epididymis secretory sperm binding protein; erythroid potentiating activity; fibroblast collagenase inhibitor; FLJ90373; Metalloproteinase inhibitor; MMP inhibitor; prefibroblast collagenase inhibitor; RP1-230G1.3; TIMP; TIMP 1; TIMP1; tissue inhibitor of metalloproteinases 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CLGI; EPA; EPO; HCI; TIMP; TIMP-1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01033

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7076

          View more View less

          Function(s)
          protease binding cytokine activity protein binding metalloendopeptidase inhibitor activity zinc ion binding peptidase inhibitor activity
          Process(es)
          signal transduction positive regulation of cell proliferation response to hormone negative regulation of endopeptidase activity response to cytokine negative regulation of apoptotic process negative regulation of catalytic activity response to peptide hormone negative regulation of proteolysis negative regulation of membrane protein ectodomain proteolysis cartilage development cellular response to UV-A negative regulation of trophoblast cell migration cellular response to peptide negative regulation of metallopeptidase activity cellular response to acetaldehyde regulation of integrin-mediated signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0