Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TLR2 Antibodies

          Invitrogen

          TLR2 Polyclonal Antibody

          View all (75) TLR2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TLR2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TLR2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TLR2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TLR2 Antibody (PA5-23114) in WB

          Western blot analysis of TLR2 in 15 µg Raw cell lysate, Mouse TLR2 transfected cell lysate, and Ramos cell lysate. Samples were incubated in TLR2 polyclonal antibody (Product # PA5-23114 using a dilution of 1 µg/mL. (A) Raw cell lysate (B) Mouse TLR2 transfected cell lysate and (C) Ramos cell lysate. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TLR2 Antibody in Western Blot (WB)
          TLR2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-23114

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Extracellular domain of mouse TLR2 (amino acids 564-580 and 751-770).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2540641

          Product Specific Information

          Suggested positive control: antigen standard for TLR2 (transient overexpression lysate), Ramos, RAW, or mouse TLR2 transfected cell lysate.

          Target Information

          TLR2 is a member of the Toll-like receptor (TLR) family which play a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLR proteins act through adaptor molecules such as MyD88 and TIRAP to activate various kinases and transcription factors such as Protein Kinase C (PKC) alpha/beta and NF-kappa-B. TLR2 can form heterodimers with either TLR1 or TLR6, and as a heterodimer, can recognize a variety of bacterial and mycoplasma lipoproteins respectively. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. The various TLRs exhibit different patterns of expression. TLR2 is expressed most abundantly in peripheral blood leukocytes, and mediates host response to Gram-positive bacteria and yeast via stimulation of NF-kappaB. TLR2 aids in the recognition of pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity. Ten human homologs of TLRs (TLR1-10) have been described. TLR2 is expressed in human cells such as tonsils, microglia, lymph nodes, and appendices, activated B-cells in germinal centers. CD14+ monocytes express the highest level of TLR2 followed by CD15+ granulocytes, CD19+ B-cells, and CD3+ T-cells. The expression of TLR2 on different cell types are regulated by different immune response modifiers. For example, LPS, GM-CSF, IL-1, and IL-10 up regulates TLR2 whereas IL-4, IFN-gamma, and TNF down regulate TLR2 expression in monocytes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD282; extracellular domain; TIL4; TLR-2; Toll-like receptor 2; Toll/interleukin-1 receptor-like protein 4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD282; Ly105; TIL4; TLR2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O60603, (Mouse) Q9QUN7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7097, (Mouse) 24088

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding beta-amyloid binding lipopolysaccharide receptor activity transmembrane signaling receptor activity protein binding Toll-like receptor binding signaling receptor activity pattern recognition receptor activity triacyl lipopeptide binding identical protein binding peptidoglycan binding macromolecular complex binding NAD+ nucleotidase, cyclic ADP-ribose generating receptor activity signaling pattern recognition receptor activity diacyl lipopeptide binding protein heterodimerization activity lipoteichoic acid binding lipopeptide binding
          Process(es)
          toll-like receptor signaling pathway immune system process apoptotic process inflammatory response immune response signal transduction learning positive regulation of gene expression microglia development positive regulation of Wnt signaling pathway lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-18 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production toll-like receptor 2 signaling pathway toll-like receptor TLR6:TLR2 signaling pathway detection of triacyl bacterial lipopeptide detection of diacyl bacterial lipopeptide positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of inflammatory response negative regulation of phagocytosis defense response to Gram-positive bacterium positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity defense response to virus negative regulation of synapse assembly cellular response to bacterial lipopeptide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to interferon-gamma cellular response to diacyl bacterial lipopeptide cellular response to triacyl bacterial lipopeptide positive regulation of cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus positive regulation of matrix metallopeptidase secretion microglial cell activation response to molecule of bacterial origin response to molecule of fungal origin cytokine secretion involved in immune response positive regulation of leukocyte migration regulation of dendritic cell cytokine production cell surface pattern recognition receptor signaling pathway MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway leukotriene metabolic process I-kappaB phosphorylation negative regulation of cell proliferation response to bacterium central nervous system myelin formation response to bacterial lipoprotein response to peptidoglycan interleukin-10 production negative regulation of interleukin-12 production negative regulation of interleukin-17 production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of toll-like receptor signaling pathway positive regulation of NF-kappaB import into nucleus positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process chloramphenicol transport negative regulation of growth of symbiont in host positive regulation of nitric oxide biosynthetic process nitric oxide metabolic process positive regulation of oligodendrocyte differentiation regulation of cytokine secretion positive regulation of cytokine secretion positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process induction by symbiont of defense-related host nitric oxide production positive regulation of macrophage cytokine production response to fatty acid cellular response to peptidoglycan
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5btrv:80/100.66.77.21:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline