Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TPX2 Antibodies

          Proteintech

          TPX2 Polyclonal Antibody

          19 References
          View all (16) TPX2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TPX2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          TPX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TPX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TPX2 Antibody (11741-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( 4% PFA) fixed HeLa cells using 11741-1-AP (TPX2 antibody) at dilution of 1:100 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TPX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TPX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TPX2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TPX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TPX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TPX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TPX2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TPX2 Antibody in Western Blot (WB)
          TPX2 Antibody in Western Blot (WB)
          TPX2 Antibody in Western Blot (WB)
          TPX2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          TPX2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          11741-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:4,000
          View 11 publications 11 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          View 4 publications 4 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          TPX2 Fusion Protein Ag2334 (1-395 aa encoded by BC020207)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.3 mg/mL

          Amount

          45 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MSQVKSSYS YDAPSDFINF SSLDDEGDTQ NIDSWFEEKA NLENKLLGKN GTGGLFQGKT PLRKANLQQA IVTPLKPVDN TYYKEAEKEN LVEQSIPSNA CSSLEVEAAI SRKTPAQPQR RSLRLSAQKD LEQKEKHHVK MKAKRCATPV IIDEILPSKK MKVSNNKKKP EEEGSAHQDT AEKNASSPEK AKGRHTVPCM PPAKQKFLKS TEEQELEKSM KMQQEVVEMR KKNEEFKKLA LAGIGQPVKK SVSQVTKSVD FHFRTDERIK QHPKNQEEYK EVNFTSELRK HPSSPARVTK GCTIVKPFNL SQGKKRTFDE TVSTYVPLAQ QVEDFHKRTP NRYHLRSKKD DINLLPSKSS VTKICRDPQT PVLQTKHRAR AVTCKSTAEL EAEELE (1-395 aa encoded by B C020207)

          Target Information

          The protein encoded by this gene is found in the nucleolus and is similar to that of a family of genes on the Y-chromosome. This gene is intronless. Defects in this gene are a cause of sudden infant death with dysgenesis of the testes syndrome (SIDDT).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C20orf2; Differentially expressed in cancerous and non-cancerous lung cells 2; differentially expressed in cancerous and noncancerous lung cells 2; differentially expressed in lung cells; DIL-2; GD: HCA519; HCA90; Hepatocellular carcinoma-associated antigen 519; Hepatocellular carcinoma-associated antigen 90; LCA519 protein; p100; preferentially expressed in colorectal cancer; Protein fls353; restricted expression proliferation associated protein 100; Restricted expression proliferation-associated protein 100; Targeting protein for Xklp2; TPX 2; TPX2, microtubule-associated protein homolog; TPX2, microtubule-associated, homolog; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2610005B21Rik; C20orf1; C20orf2; DIL-2; DIL2; FLS353; GD:C20orf1; HCA519; HCTP4; p100; REPP86; TPX2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9ULW0, (Mouse) A2APB8

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 22974, (Rat) 311546, (Mouse) 72119

          View more View less

          Function(s)
          protein binding protein kinase binding protein serine/threonine kinase activator activity binding, bridging importin-alpha family protein binding non-motor microtubule binding protein
          Process(es)
          mitotic cell cycle apoptotic process microtubule nucleation negative regulation of microtubule depolymerization activation of protein kinase activity cell division regulation of mitotic spindle organization mitotic spindle assembly mitotic nuclear division cell cycle spindle assembly
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-454p7:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline