Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TWF2 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          TWF2 Polyclonal Antibody

          View all (9) TWF2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite TWF2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          TWF2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TWF2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TWF2 Antibody (PA5-89341) in WB

          Western blot analysis of TWF2 in extracts of various cell lines. Samples were incubated with TWF2 Polyclonal antibody (Product # PA5-89341) using a dilution of 1:1,000, followed by HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at a dilution of 1:10,000. Lysates/proteins: 25 µg per lane. Blocking buffer: 3% nonfat dry milk in TBST. Detection: ECL Basic Kit. Exposure time: 45s. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TWF2 Antibody in Western Blot (WB)
          TWF2 Antibody in Western Blot (WB)
          TWF2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-89341

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:20-1:50
          -
          Product Specifications

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-349 of human TWF2 (NP_009215.1).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2805505

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MAHQTGIHAT EELKEFFAKA RAGSVRLIKV VIEDEQLVLG ASQEPVGRWD QDYDRAVLPL LDAQQPCYLL YRLDSQNAQG FEWLFLAWSP DNSPVRLKML YAATRATVKK EFGGGHIKDE LFGTVKDDLS FAGYQKHLSS CAAPAPLTSA ERELQQIRIN EVKTEISVES KHQTLQGLAF PLQPEAQRAL QQLKQKMVNY IQMKLDLERE TIELVHTEPT DVAQLPSRVP RDAARYHFFL YKHTHEGDPL ESVVFIYSMP GYKCSIKERM LYSSCKSRLL DSVEQDFHLE IAKKIEIGDG AELTAEFLYD EVHPKQHAFK QAFAKPKGPG GKRGHKRLIR GPGENGDDS; Positive Samples: Jurkat, 293T, A-431, Mouse heart, Mouse thymus; Cellular Location: Cell projection, Cytoplasm, cytoskeleton, perinuclear region, stereocilium

          Target Information

          TWF2 encodes a protein that was identified by its interaction with the catalytic domain of protein kinase C-zeta. The encoded protein contains an actin-binding site and an ATP-binding site. It is most closely related to twinfilin, a conserved actin monomer-binding protein.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-b97mm:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0