  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Haptoglobin Antibodies
          OriGene
          HP Monoclonal Antibody (UMAB10), UltraMAB™
          View all (46) Haptoglobin antibodies
          Tech Support
          Cite HP Monoclonal Antibody (UMAB10), UltraMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          HP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          HP Antibody (UM570010) in ICC/IF
          Immunofluorescent staining of HepG2 cells using anti-HP mouse monoclonal antibody (UM500010, green). Actin filaments were labeled with TRITC-phalloidin (red), and nuclear with DAPI (blue). The three-color overlay image is located at the bottom-right corner. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          HP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HP Antibody in Western Blot (WB)
          HP Antibody in Western Blot (WB)
          HP Monoclonal Antibody (UMAB10), UltraMAB™
          Product Details
          UM570010
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          ChIP assay (ChIP)
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          UMAB10
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human HP produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5-1.0 mg/mL
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Haptoglobin is an a2-globulin plasma protein synthesized in the liver. It is an acute phase protein which also acts as a scavenger of hemoglobin from hemolyzed red cells. The haptoglobin monomer consists of two a and two beta chains; the a chains bay be hp1Fa, hp1Sa, or hp2a types while the beta chain is constant. Three major phenotypes are recognized: HP1-1, Hp2-1 and Hp-2-2, in which the hp1a chain bay be either the F or S type.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alpha polypeptide; beta polypeptide; binding peptide; Binding peptide (BP); Haptoglobin; Haptoglobin alpha chain / alpha(1S) beta; haptoglobin alpha(1S)-beta; Haptoglobin alpha(2FS) beta; haptoglobin alpha(2FS)-beta; haptoglobin precursor; haptoglobin, alpha polypeptide; haptoglobin, beta polypeptide; HP2 ALPHA2; HP2-ALPHA-2; HPT; MGC111141; MGC133752; preprohaptoglobin; unnamed protein product; Zonulin
          View more View less
          Gene Aliases: BP; HP; HP2ALPHA2; HPA1S
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P00738
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3240
          View more View less
          Function(s)
          serine-type endopeptidase activity protein binding antioxidant activity hemoglobin binding
          Process(es)
          immune system process defense response acute-phase response inflammatory response zymogen activation response to hydrogen peroxide defense response to bacterium cellular oxidant detoxification negative regulation of hydrogen peroxide catabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline